Fortfahren mit
553210
Rapamycin
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
Rapamycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 485,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 706,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 878,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H79NO13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
914.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear
solubility
DMSO: 200 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
QFJCIRLUMZQUOT-UQKHEJQMSA-N
General description
Antimykotikum und Immunsuppressivum. Hemmt selektiv das Säugerziel von Rapamycin (mTOR) und blockiert die nachfolgende Aktivierung von p70 S6-Kinase (IC50 = 50 pM). Hemmt spezifisch mTORC1, während mTORC2, das für die Phosphorylierung von Akt an Ser473 verantwortlich ist, gegenüber Rapamycin unempfindlich zu sein scheint. Verhindert die translationale Aktivierung von IGF-II. Verhindert außerdem das Eintreten von ruhenden T-Zellen in den Zellzyklus, hält das Voranschreiten des Zellzyklus jedoch nicht direkt auf. Hemmt nachweislich spätere Ereignisse des Signalwegs, etwa die p110Rb-Phosphorylierung, die Aktivierung der p34cdc2-Kinase und die Synthese von Cyclin A. Geht eine starke Bindung mit FK-506-Bindungsproteinen ein. Induziert Berichten zufolge außerdem die Apoptose in einer B-Zelllinie der Maus, hemmt die Lymphokin-induzierte Zellproliferation in der G1-Phase und stoppt Saccharomyces cerevisiae-Zellen irreversibel in der G1-Phase. Eine 5-mM-Lösung (500 µg/109 µl) Rapamycin (Kat.- Nr. 553211) in DMSO und eine 10-mM-Lösung (1 mg/109 µl) Rapamycin (Kat.- Nr. 553212) in EtOH sind ebenfalls erhältlich.
Hemmt selektiv das Säugerziel von Rapamycin (mTOR) und blockiert die nachfolgende Aktivierung von p70 S6-Kinase (IC50 = 50 pM). Hemmt spezifisch mTORC1, während mTORC2, das für die Phosphorylierung von Akt an Ser473 verantwortlich ist, gegenüber Rapamycin unempfindlich zu sein scheint. Verhindert die translationale Aktivierung von IGF-II. Verhindert außerdem das Eintreten von ruhenden T-Zellen in den Zellzyklus, hält das Voranschreiten des Zellzyklus jedoch nicht direkt auf. Hemmt nachweislich spätere Ereignisse des Signalwegs, etwa die p110Rb-Phosphorylierung, die Aktivierung der p34cdc2-Kinase und die Synthese von Cyclin A. Geht eine starke Bindung mit FK-506-Bindungsproteinen ein. Induziert Berichten zufolge außerdem die Apoptose in einer B-Zelllinie der Maus, hemmt die Lymphokin-induzierte Zellproliferation in der G1-Phase und stoppt Saccharomyces cerevisiae-Zellen irreversibel in der G1-Phase.
Biochem/physiol Actions
Primäres Target
Säugerziel von Rapamycin (mTOR)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Target IC50: 50 pM gegenüber p70 S6-Kinase
Zelldurchlässig: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Chen, T., et al. 2011. Aging Cell.10, 908.
Powell, D.J., et al. 2003. Mol. cell Biol.23, 7794.
Braun, W., et al. 1995. FASEB J.9, 63.
Nielsen, F.C., et al. 1995. Nature 377, 358.
Aagaard-Tillery, K.M. and Jelinek, D.F. 1994. Cell. Immunol. 156, 493.
Gottschalk, A.R., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 7350.
Morice, W.G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3734.
Terada, N., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 12062.
Kuo, J., et al. 1992. Nature 358, 70.
Price, D.J., et al. 1992. Science257, 973.
Heitman, J., et al. 1991. Science253, 905.
Kay, J.E., et al. 1991. Immunology72, 544.
Schreiber, S.L. 1991. Science251, 283.
Bierer, B.E., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 9231.
Dumont, F.J., et al. 1990. J. Immunol.144, 251.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
553211390238218710
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solution
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 200 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh DMSO.), ethanol: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rapamycin
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
Verwandter Inhalt
Human Kinome Poster: The InhibitorSelect™ Protein Kinase Inhibitor Libraries provide broad coverage of the human kinome as shown here. The depicted human kinome dendrogram of 518 kinases are classified into five broad groups, 90 families, and 145 subfamilies. Inhibitor coverage was assigned based upon published data related to potency (IC50, EC50, Kd, etc.) for individual kinases harvested from the literature. Colored dots denote which library contains an inhibitor with demonstrated potent activity against the designated kinase and do not necessarily reflect known specificity of the inhibitor. Coverage of lipid and atypical kinases are depicted as a separate dendrogram. As shown, Calbiochem® Protein Kinase Inhibitor Libraries cover all major kinase families including TK, CMGC, CAMK, AGC, CK1, STE, TKL, as well as Lipid or Atypical kinase families.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Zhigang Zhang et al.
Aging, 12(18), 17786-17799 (2020-09-23)
Rapamycin delays multiple age-related conditions and extends lifespan in organisms ranging from yeast to mice. However, the mechanisms by which rapamycin influences longevity are incompletely understood. The objective of this study was to investigate the effect of rapamycin on NAD+/NADH
Erika E Kuchen et al.
eLife, 9 (2020-01-24)
Cell heterogeneity may be caused by stochastic or deterministic effects. The inheritance of regulators through cell division is a key deterministic force, but identifying inheritance effects in a systematic manner has been challenging. Here, we measure and analyze cell cycles
Isis M Ornelas et al.
Glia, 68(6), 1274-1290 (2020-01-07)
Oligodendrocyte precursor cells (OPCs) differentiate and mature into oligodendrocytes, which produce myelin in the central nervous system. Prior studies have shown that the mechanistic target of rapamycin (mTOR) is necessary for proper myelination of the mouse spinal cord and that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
553210-100UG04055977193510
553210-1MG04055977193480
553210-10MG07790788060305
553210-5MG04055977193534