Fortfahren mit
553211
Rapamycin
≥95% (HPLC), solution, mTOR inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
InSolution Rapamycin, mTOR-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 245,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H79NO13
Molekulargewicht:
914.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solution
Storage condition:
desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 245,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Rapamycin, Ready Made Solution, 2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM), from Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Hemmt selektiv Phosphorylierung und Aktivierung von p70 S6-Kinase (IC50 = 50 pM). Verhindert die translationale Aktivierung von IGF-II. Verhindert außerdem das Eintreten von ruhenden T-Zellen in den Zellzyklus, hält das Voranschreiten des Zellzyklus jedoch nicht direkt auf. Hemmt nachweislich spätere Signalweg-Ereignisse, wie die p110Rb-Phosphorylierung, die p34cdc2-Kinase-Aktivierung und die Synthese von Cyclin A. Geht eine starke Bindung mit FK-506-Bindungsproteinen ein. Induziert Berichten zufolge außerdem die Apoptose in einer B-Zelllinie der Maus, hemmt die Lymphokin-induzierte Zellproliferation in der G1-Phase und stoppt Saccharomyces cerevisiae-Zellen irreversibel in der G1-Phase.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Säugerziel von Rapamycin (mTOR)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 50 pM hemmt das Säugerziel von Rapamycin (mTOR) und blockiert die nachfolgende Aktivierung der p70 S6-Kinase.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
2,5 mg/ml Lösung in DMSO (2,74 mM)
Preparation Note
Nach der erstmaligen Verwendung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
553210218861528101
form
solution
form
powder
form
liquid
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rapamycin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Questions
  1. What is the volume of the product?
    1 answer
    1. This product is a 5 mM (500 µg/109 µl) solution of Rapamycin in DMSO. The 1 mg pack size should have approximately 218 µl.