Fortfahren mit
516705
o-Phenanthrolin
≥99% (titration), Metal chelator, solid
Synonym(e):
o-Phenanthrolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.21 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 82,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
o-Phenanthrolin, A metal chelating agent that prevents the induction of chromosomal aberrations in streptozotocin-treated cells.
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 7214
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to cream
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL, water: 3 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
n1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein metallischer Chelatbildner, der die Induktion von Chromosomenaberrationen in Streptozotocin-behandelten Zellen verhindert. Wirkt als allgemeiner Inhibitor von Matrix-Metalloproteinasen. Bildet mit Fe2+ ein rotes Chelat mit maximaler Absorption bei 510 nm. Kann als photometrisches Reagenz für Eisen angewendet werden.
Biochem/physiol Actions
Reversibel: nein
Primärziel
Metalloprotease-Inhibitor
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Stix, B., et al. 2001. Am. J. Pathol.159, 561.
Bolzan, A.D., et al. 2000. Mutat. Res.447, 221.
Wang, Y., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 33043.
Harayama, T., et al. 1999. Jpn. J. Can. Res.90, 942.
Krane, S.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28509.
Uhm, J.H., et al. 1996. Clin. Exp. Metastasis14, 421.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
164610234115512732
assay
≥99% (titration)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL, water: 3 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, water: soluble
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joka Pipercevic et al.
Nature communications, 14(1), 2645-2645 (2023-05-09)
Many proteins involved in eukaryotic phosphate homeostasis are regulated by SPX domains. In yeast, the vacuolar transporter chaperone (VTC) complex contains two such domains, but mechanistic details of its regulation are not well understood. Here, we show at the atomic
Nuria Gutierrez-Prat et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(29) (2021-07-18)
Cell survival in response to stress is determined by the coordination of various signaling pathways. The kinase p38α is activated by many stresses, but the intensity and duration of the signal depends on the stimuli. How different p38α-activation dynamics may
Paul Y Bi et al.
Communications biology, 7(1), 391-391 (2024-03-31)
Mitochondrial stress inducers such as carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone (CCCP) and oligomycin trigger the DELE1-HRI branch of the integrated stress response (ISR) pathway. Previous studies performed using epitope-tagged DELE1 showed that these stresses induced the cleavage of DELE1 to DELE1-S
Global Trade Item Number
SKUGTIN
516705-500MG04055977198287