Direkt zum Inhalt
234115
Colchicine
From Colchicum autumnale, is an inhibitor of mitosis that disrupts microtubules and inhibits tubulin polymerization. Induces apoptosis in PC12 and cerebellar granule cells
Synonym(e):
Colchicin, Colchicum autumnale
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Colchicin, Colchicum autumnale, Colchicine, Colchicum autumnale, CAS 64-86-8, is an inhibitor of mitosis that disrupts microtubules and inhibits tubulin polymerization. Induces apoptosis in PC12 and cerebellar granule cells.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2471
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow to off-white
solubility
ethanol: 10 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
N([C@H]1CCc2c(c(c(c(c2)OC)OC)OC)c3c1c[c](c(cc3)OC)=O)C(=O)C
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
General description
Für Zellteilungsstudien nützlicher Mitose-Inhibitor. Unterbricht Mikrotubuli und hemmt die Tubulin-Polymerisierung. Induziert Apoptose in PC12-Zellen und zerebellären Granularzellen.
Haupt-Alkaloid der Colchicum autumnale. In Zellteilungsstudien verwendeter Mitose-Inhibitor. Unterbricht Mikrotubuli und hemmt die Tubulin-Polymerisierung. Induziert Apoptose in Phäochromozytom-Zellen (PC12) und zerebellären Granularzellen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Mitose-Inhibitor
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Bonfoco, E., et al. 1995. Exp. Cell Res.218, 189.
Lindenboim, L., et al. 1995. J. Neurochem.64, 1054.
Leung, M.F., and Sartorelli, A.C. 1992. Leuk. Res.16, 929.
Santell, L. 1992. Exp. Cell Res. 201, 358.
Salmon, E.D., et al. 1984. J. Cell Biol.99, 1066.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Hochtoxisch &; Karzinogen / Teratogen (I)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colchicin, Colchicum autumnale
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-86-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)