Merck
164610
p-Aminophenylquecksilberacetat
≥90% (HPLC), MMP activator, solid
Synonym(e):
p-Aminophenylquecksilberacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9HgNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
p-Aminophenylquecksilberacetat, An organomercurial agent used for the activation of latent MMPs in vitro. Acts by facilitating the loss of the enzyme propeptide domain through an autolytic cleavage known as the cysteine switch.
Quality Segment
description
RTECS - OV5550000
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Hg+]c1ccc(cc1)N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
InChI key
RXSUFCOOZSGWSW-UHFFFAOYSA-M
General description
Ein quecksilberorganisches Mittel zur Aktivierung von latenten Matrix-Metallproteinasen (MMP) in vitro. Ermöglicht den Verlust der Enzympropeptiddomäne durch eine autolytische Spaltung, die als Cystein-Switch bekannt ist.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Aktivierung von latenten MMP in vitro
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Chen, J.-M., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 5113.
Marcy, A.I., et al. 1991. Biochemistry30, 6476.
Stricklin, G.P., et al. 1983. Biochemistry22, 61.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Toxizität: Hochgiftig (H)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6283-24-5
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)