Fortfahren mit
481412
NF-kB-Aktivierungsinhibitor IV
The NF-kB Activation Inhibitor IV, also referenced under CAS 139141-12-1, controls the biological activity of NF-kB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonym(e):
NF-kB-Aktivierungsinhibitor IV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13FO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)\C=C\c2ccc(cc2)OC
InChI key
ILVFNAZMSMNXJG-RMKNXTFCSA-N
General description
Ein zellpermeables Analogon von Trans-Stilben-Resveratrol (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-554325&;#124;[/islink]">;554325<;/A>;), das eine wesentlich stärkere entzündungshemmende Wirkung aufweist, jedoch keine antioxidative Aktivität. Unterdrückt die LPS-induzierte COX-2-mRNA-Expression in BV-2-Zellen (~46%ige Hemmung bei 150 nM) und ist bei der Hemmung der TNF-α;-stimulierten NF-κ;B-Reporteraktivität in 293T-Zellen nachweislich um das ~130-Fache stärker als Resveratrol (IC50 = 150 nM).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
NF-κ;B-Aktivierung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 150 nM hemmen die TNF-α;-stimulierte NF-κ;B-Reporteraktivität in 293T-Zellen.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Heynekamp, J.J., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 7182.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
616454481411481406
form
crystalline solid
form
solid
form
amorphous solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
481412-10MG04055977183726