481411
NF-κB Activation Inhibitor III
The NF-κB Activation Inhibitor III, also referenced under CAS 380623-76-7, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonym(e):
NF-κB Activation Inhibitor III, 3-Chloro-4-nitro-N-(5-nitro-2-thiazolyl)-benzamide, SM-7368
Größe auswählen
€ 150,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 150,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
amorphous solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])NC(=O)c2cc(c(cc2)[N+](=O)[O-])Cl
InChI
1S/C10H5ClN4O5S/c11-6-3-5(1-2-7(6)14(17)18)9(16)13-10-12-4-8(21-10)15(19)20/h1-4H,(H,12,13,16)
InChIKey
XCHLNGBTHLJLFG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
TNF-α-stimulated NF-κB activation and upregulation of MMP-9
Verpackung
Warnhinweis
WGK
WGK 3