Fortfahren mit
481406
NF-κB-Aktivierungsinhibitor
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
NF-κB-Aktivierungsinhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
NF-κB-Aktivierungsinhibitor, The NF-κB Activation Inhibitor, also referenced under CAS 545380-34-5, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCc3ccc(cc3)Oc4ccccc4)c1ncnc2c1cc(cc2)N
InChI
1S/C22H20N4O/c23-17-8-11-21-20(14-17)22(26-15-25-21)24-13-12-16-6-9-19(10-7-16)27-18-4-2-1-3-5-18/h1-11,14-15H,12-13,23H2,(H,24,25,26)
InChI key
IBAKVEUZKHOWNG-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Chinazolin-Verbindung, die als hochpotenter Inhibitor der NF-κ;B-Transkriptionsaktivierung (IC50 = 11 nM in Jurkat-Zellen) und der LPS-induzierten TNF-α;-Produktion (IC50 = 7 nM in Maus-Splenozyten) wirkt. Zeigt eine entzündungshemmende Wirkung auf carrageenin-induzierte Pfotenödeme bei Ratten. Eine 10-mM-Lösung (1 mg/281 µ;l) des NF-κ;B-Aktivierungsinhibitors (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-481407&;#124;[/islink]">;481407<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
NF-κ;B-Transkriptionsaktivierung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 11 nM gegen die NF-κ;B-Transkriptionsaktivierung in Jurkat-Zellen
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Tobe, M., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem.11, 383.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
481407481411480457
form
solid
form
liquid
form
amorphous solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pascal Baret et al.
BioFactors (Oxford, England), 43(4), 577-592 (2017-05-26)
Diabetes and obesity are strongly associated with increased levels of circulating advanced glycation end products (AGEs) and reactive oxygen species (ROS). These two molecular phenomena affect the physiology of adipose tissue, a biological driver of the metabolic syndrome, leading to
Seongjae Kim et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 27(10), 1820-1826 (2017-08-03)
Lipoteichoic acid (LTA), a cell wall component of gram-positive bacteria, is recognized by Toll-like receptor 2, expressed on certain mammalian cell surfaces, initiating signaling cascades that include nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) and mitogen-activated protein kinase. There
Erawan Borkham-Kamphorst et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 31(5), 656-665 (2011-04-05)
Lipocalin-2 (LCN2) belongs to the lipocalin superfamily, sharing a barrel-shaped tertiary structure with a hydrophobic pocket and an ability to bind lipophilic molecules. LCN2 has recently emerged as an important modulator of cellular homeostasis in several organs, i.e. heart, lung
Global Trade Item Number
SKUGTIN
481406-1MG04055977201505