This product is not USP grade.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 130,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.02
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
5446934
MDL number:
Concentration:
24.5-25.5% (trifluoroacetic acid)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
composition
Water, 74.5-75.5% Karl Fischer
concentration
24.5-25.5% (trifluoroacetic acid)
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Trifluoroacetic acid (TFA) can be used as a solvent in a reverse-phase HPLC system to separate peptides because it enhances peak resolution. It also has low absorption detection wavelengths and is relatively volatile and easily removed. For the majority of peptide separations, TFA has been used at concentrations ranging from 0.05 to 0.1%(6.5-13 mM).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): 24.5 - 25.5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.129 - 1.131
Fluoreszenz (bei 254 nm): ≤ 2 ppb
Fluoreszenz (bei 365 nm): ≤ 2 ppb
Wasser (nach Karl Fischer): 74.5 - 75.5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.129 - 1.131
Fluoreszenz (bei 254 nm): ≤ 2 ppb
Fluoreszenz (bei 365 nm): ≤ 2 ppb
Wasser (nach Karl Fischer): 74.5 - 75.5 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoressigsäurelösung
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
supp_hazards
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
hello is this solution 25% TFA prepared per the USP? Is it considered USP grade?