Fortfahren mit
401002
Iberiotoxin, Buthus tamulus, Recombinant, E. coli
Synonym(e):
Iberiotoxin, Buthus tamulus, Recombinant, E. coli, rlbTx, Pyr-FTDVDCSVSKECWSVCKDLFGVDRGKCMGKKCRCYQ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized solid (Salt-free)
Storage condition:
OK to freeze
€ 256,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
lyophilized solid (Salt-free)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1)C(=O)NC(Cc9ccc(cc9)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O)CCCN\C(=N\[H])\N)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C2NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CSSC2)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C6NC(=O
InChI
1S/C179H274N50O55S7/c1-87(2)65-111-155(261)208-112(66-93-33-15-13-16-34-93)146(252)195-77-133(239)225-139(88(3)4)172(278)213-117(71-136(244)245)158(264)199-100(44-31-62-190-178(186)187)144(250)193-75-131(237)198-102(40-22-27-58-181)148(254)219-124(167(273)205-109(56-64-285-12)145(251)194-76-132(238)197-101(39-21-26-57-180)147(253)200-105(43-25-30-61-184)151(257)220-123-81-286-288-83-125(221-152(258)106(203-166(123)272)45-32-63-191-179(188)189)169(275)210-113(68-95-46-48-97(234)49-47-95)156(262)206-110(177(283)284)50-53-129(185)235)82-287-291-86-128(168(274)202-104(42-24-29-60-183)150(256)212-116(70-135(242)243)159(265)207-111)224-175(281)142(91(9)10)228-164(270)121(79-231)216-157(263)115(69-96-74-192-99-38-20-19-37-98(96)99)211-170(276)126-84-289-290-85-127(171(277)217-122(80-232)165(271)227-141(90(7)8)174(280)218-120(78-230)163(269)201-103(41-23-28-59-182)149(255)204-108(154(260)222-126)52-55-134(240)241)223-160(266)118(72-137(246)247)214-173(279)140(89(5)6)226-162(268)119(73-138(248)249)215-176(282)143(92(11)233)229-161(267)114(67-94-35-17-14-18-36-94)209-153(259)107-51-54-130(236)196-107/h13-20,33-38,46-49,74,87-92,100-128,139-143,192,230-234H,21-32,39-45,50-73,75-86,180-184H2,1-12H3,(H2,185,235)(H,193,250)(H,194,251)(H,195,252)(H,196,236)(H,197,238)(H,198,237)(H,199,264)(H,200,253)(H,201,269)(H,202,274)(H,203,272)(H,204,255)(H,205,273)(H,206,262)(H,207,265)(H,208,261)(H,209,259)(H,210,275)(H,211,276)(H,212,256)(H,213,278)(H,214,279)(H,215,282)(H,216,263)(H,217,277)(H,218,280)(H,219,254)(H,220,257)(H,221,258)(H,222,260)(H,223,266)(H,224,281)(H,225,239)(H,226,268)(H,227,271)(H,228,270)(H,229,267)(H,240,241)(H,242,243)(H,244,245)(H,246,247)(H,248,249)(H,283,284)(H4,186,187,190)(H4,188,189,191)
InChI key
VDNVVLOBNHIMQA-UHFFFAOYSA-N
General description
Rekombinantes Iberiotoxin aus Buthus tamulus, das in E. coli exprimiert wird. Eine aus 37 Aminosäuren bestehende Polypeptid-Einzelkette mit einer Sequenzhomologie zu Charybdotoxin (ChTx) von ca. 68 %. Wirkt als selektiver, reversibler Blocker der stark leitfähigen Ca2+-aktivierten K+-Kanäle (PK,Ca). Andere Typen spannungsabhängiger Ionenkanäle, insbesondere andere K+-Kanaltypen mit einer erhöhten Sensitivität gegenüber der Hemmung durch ChTx, werden nicht durch rlbTx blockiert. Blockiert nachweislich PK,Ca in exzidierten Membranpatches aus dem glatten Aortamuskel des Rindes und wirkt ausschließlich an der Außenseite des Kanals (IC50 = 250 pM). Reduziert die Wahrscheinlichkeit der Kanalöffnung und die mittlere Kanalöffnungszeit. rIbTx scheint die ChTx-Bindung anhand eines allosterischen Mechanismus zu modulieren.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Ca2+-aktivierte K+-Kanäle mit hoher Leitfähigkeit
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Starker Inhibitor der in Xenopus-Oozyten exprimierten Ca2+-aktivierten K+-Kanäle
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 250 pM gegen Ca2+-aktivierte K+-Kanäle mit hoher Leitfähigkeit
Preparation Note
In Tris-gepufferter Kochsalzlösung (100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, pH-Wert 7,5) mit 0,1 % BSA rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von -20 °;C bis zu 3 Monate lang und bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 2 Wochen lang haltbar.
Other Notes
Pyr-Phe-Thr-Asp-Val-Asp-Cys⁷;-Ser-Val-Ser-Lys-Glu-Cys¹;³;-Trp-Ser-Val-Cys¹;⁷;-Lys-Asp-Leu-Phe-Gly-Val-Asp-Arg-Gly-Lys-Cys²;⁸;-Met-Gly-Lys-Lys-Cys³;³;-Arg-Cys³;⁵;-Tyr-Gln-OH (Disulfidbindungen: 7 →;28; 13 →; 35; 17 →; 33)
Vanelli, G., et al. 1994. J. Appl. Physiol.76, 1098.
Garcia, M.L., et al. 1991. J. Bioeng. Biomembr.23, 615.
Galvez, A., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 11083.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
344826598101480716
form
lyophilized solid (Salt-free)
form
liquid
form
lyophilized solid
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
do not freeze
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3