Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Specific activity:
≥1.0 units/mL, ≥1.5 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥1.0 units/mL, ≥1.5 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
foreign activity
Proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Hinweis: 1 mU = 1 Millieinheit.
Rekombinante Chryseobacterium meningosepticum α;1,6-Fucosidase, exprimiert in E. coli. Dieses Enzym des Chryseobacterium (zuvor Flavobacterium meningosepticum) katalysiert die Hydrolyse verzweigter nichtreduzierend-terminaler α;1,6-verknüpfter Fucose-Rückstände vom N-Acetylglucosamin-Kern N-verknüpfter Oligosaccharide. Der reduzierende Terminus des Oligosaccharids muss kovalent an ein Reportermolekül wie Aminonaphthalen-Disulfonsäure (ANDSA), Aminonaphthalen-Trisulfonat (ANTS) und 2-Aminoanthranilsäure (2-AA) gebunden werden. Die Ausnahme hiervon ist, dass eine terminal unverzweigte α;1,3-Fucose auch bei Abwesenheit eines Reporter-Moleküls gespalten wird. Spaltet keine Fucose von Glycoproteinen.
Physical form
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,5.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 37°;C und pH 5,0 pro Minute 1,0 µ;Mol Methylumbelliferon aus 4-Methylumbelliferyl-α;-L-Fucosid freisetzt.
Zheng, Q., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 39823.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c