Merck
598101
Thioredoxin, Mensch, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
Thioredoxin, Mensch, rekombinant, E. coli, rhTRX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
lyophilized solid
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
Merck USA index - 14, 9358
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
specific activity
≥1.7 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
soluble (Reconstitute in physiological buffer containing 3 mM EDTA and 1-5 mM DTT.)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinantes, menschliches Thioredoxin exprimiert in E. coli. Ein ubiquitäres Protein mit zwei redoxaktiven Halbcysteinresten. Wirkt als allgemeines Disulfid-Reduktionsmittel. Wirkt effizient auf Modellverbindungen (z. B. Ellman’s Reagenz, Kat.-Nr. 322123) und Proteindisulfide. Spielt eine wesentliche Rolle beim Schutz der Zellen vor oxidativem Stress und Zelltod. Hemmt die Apoptose in Jurkat-T-Zellen und menschlichen PBL.
Preparation Note
In physiologischem Puffer mit 3 mM EDTA und 1–5 mM DTT rekonstituieren.
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Eine Einheit (Insulin-Reduktionseinheit) wird durch Messung der Änderung der Absorption bei 650 nm mit 330 µM DTT als Reduktionsmittel bei 25 °C, pH 6,5 berechnet.
Noda, N., et al. 1997. Nippon Rinsho 55, 461.
Wollman, E.E., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 230, 602.
Masutani, H., et al. 1996. Immunol. Lett. 54, 67.
Saito, I., et al. 1996. Arthritis Rheumatism, 39, 773.
Saito, N., et al. 1995. J. Immunol. 154, 3194.
Buchanon, B.B., et al. 1994. Arch. Biochem. Biophys. 314, 257.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c