Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 234,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
€ 234,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
(Human myeloma)
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgA2
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Natives IgA2 aus menschlichem Myelomplasma. Humanes Immunglobulin A2, Typ-λ;-Serum, enthält IgA2 in einer Menge die 98 % des Gesamt-IgA entspricht. Aufgereinigt aus Plasma.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 150 mM NaCl, 10 mM Phosphatpuffer, pH-Wert 7,4.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das sich in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HCV und HBc nachweislich als nicht reaktiv und für HIV-Antikörper als negativ erwies.
Other Notes
Ein einzelner Bogen durch Immunelektrophorese gegen Antiserum auf Human-Vollserum. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Human myeloma) | biological source (Human myeloma) | biological source human | biological source (Human plasma) |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| isotype IgA2 | isotype IgE | isotype - | isotype IgA |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 400110-500UG | 04055977189292 |