Merck
401098
Humanes IgA, Plasma
Synonym(e):
IgA-Serum, Plasma-IgA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Human plasma)
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunoglobulin A (IgA) ist der am meisten erzeugte Antikörper-Isotyp. Es wird vorwiegend in der Darmschleimhaut sekretiert. IgA kommt in Colostrum, Serum, Speichel und Nasenflüssigkeit vor. Es liegt in den folgenden zwei Isotypformen vor: IgA1 und IgA2. Es wird als sekretorisches IgA (sIgA) und Serum-IgA erzeugt. Serum-IgA liegt in dimerer Form vor, die durch eine Disulfidbindung mit einer zusätzlichen J-Kette verbunden ist. sIgA liegt in monomerer Form mit zwei Schwer- und zwei Leichtketten vor.
Application
Human-IgA-Plasma wird in Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) verwendet.
Biochem/physiol Actions
Immunglobulin A (IgA) leitet den alternativen Signalweg des Komplementsystems ein, um Schutzfunktionen auszulösen. Es erleichtert die Antikörper-abhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) durch die Bindung an Leukozyten. Diese Interaktion verstärkt den mikrobiellen Zerfall. IgA bildet die erste Schutzlinie bei der Antigen-Clearance. Es meidet die Proteolyse und verhindert die Aufnahme von viralen, bakteriellen oder Antigen-Bindungen. Es schwächt die durch die Aktivierung des klassischen Signalwegs des Komplementsystems entstehende Entzündung.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 100 mM NaCl, 100 mM Tris-HCl, pH 8,0.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests keine Reaktion auf HBsAg und Antikörper gegen HCV, HBc, HIV-1 und HIV-2 zeigte.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
401098-2MG04055977189438
401098-100MG04055977189421