Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
Molecular Biology
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Useful for the separation of lymphocyte subpopulations.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility water: soluble | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form lyophilized powder | form liquid | form - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| color white | color - | color clear colorless | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 341691-250GM | 07790788049225 |
| 341691-25GM | 07790788049232 |