Größe auswählen
€ 99,10
€ 843,00
€ 3.220,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioReagent | product line BioXtra | product line BioXtra | product line - |
| type Type 400-DL | type - | type - | type Type 400 |
organelle preparation, centrifugation gradients | organelle preparation, centrifugation gradients | - | - |
Application
Other Notes
Legal Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?