Merck
F2637
Sigma-Aldrich
Ficoll® 400
BioXtra, for molecular biology, lyophilized powder
Synonym(e):
Polysaccharose 400
Größe auswählen
5 G
€ 80,80
10 G
€ 129,00
25 G
€ 242,00
100 G
€ 616,00
€ 80,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 80,80
10 G
€ 129,00
25 G
€ 242,00
100 G
€ 616,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.52
€ 80,80
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
non-animal source
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Produktlinie
BioXtra
Form
lyophilized powder
Fremdaktivität
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase and Protease, none detected
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Ficoll® 400 ist ein nicht-ionischer synthetischer Polymer der Sucrose, der für die Zellabtrennung und Organisolierung verwendet wird.
Anwendung
Für die Zelltrennung und die Isolierung von Organellen verwendet.
Geeignet für
  • Hybridisierungsexperimente zur Reduzierung nicht-spezifischer Bindungen markierter Sonden an die Membran[1]
  • Herstellung von DNA-Ladepuffer (15 % Ficoll®, 0,25 % Bromphenolblau und 0,25 % Xylencyanol (FF))
  • Abtrennung von Zellen mit ähnlicher Dichte, jedoch unterschiedlicher Größe (PBMC aus peripherem Blut, Knochenmark und Nabelschnurblut des Menschen)
  • Herstellung von Dichtegradienten zur Abtrennung subzellulärer Bestandteile
  • Vitrifizierung von Zell- und Gewebeproben[2]
  • Vergleich der Wirkung unterschiedlicher Perfusate auf die hypoxische pulmonale Vasokonstriktion (HPV)[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Frei von DNasen, RNasen, Phosphatasen und Proteasen
  • Erhält die funktionale und morphologische Integrität der abgetrennten Zellen
Sonstige Hinweise
Ein nicht ionisches synthetisches Saccharose-Polymer.
Rechtliche Hinweise
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hae Young Yoo et al.
Pulmonary circulation, 3(2), 396-405 (2013-09-10)
Hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) is a compensatory physiological mechanism in the lung that optimizes the matching of ventilation to perfusion and thereby maximizes gas exchange. Historically, HPV has been primarily studied in isolated perfused/ventilated lungs; however, the results of these
Cristina Batlle et al.
Cell reports, 30(4), 1117-1128 (2020-01-30)
Prion-like proteins form multivalent assemblies and phase separate into membraneless organelles. Heterogeneous ribonucleoprotein D-like (hnRNPDL) is a RNA-processing prion-like protein with three alternative splicing (AS) isoforms, which lack none, one, or both of its two disordered domains. It has been
Gaye Cetinkaya et al.
Cryobiology, 63(3), 292-297 (2011-10-25)
Preservation of cell and tissue samples from endangered species is a part of biodiversity conservation strategy. Therefore, setting up proper cell and tissue cryopreservation methods is very important as these tissue samples and cells could be used to reintroduce the
Ivana Gessara et al.
Stem cell reports, 16(4), 784-796 (2021-03-20)
The ability to genetically manipulate organisms has led to significant insights into functional genomics in many species. In birds, manipulation of the genome is hindered by the inaccessibility of the one-cell embryo. During embryonic development, avian primordial germ cells (PGCs)
Zhaoming Yang et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 587450-587450 (2020-12-29)
Islet culture prior to transplantation is a standard practice in many transplantation centers. Nevertheless, the abundant islet mass loss and function impairment during this serum-deprivation culture period restrain the success of islet transplantation. In the present study, we used a
Artikel
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Protokolle
Ficoll®-400 ist ein hochverzweigtes Polymer, das durch Copolymerisation von Saccharose und Epichlorhydrin gebildet wird. Ficoll® 400 ist vollständig nicht-ionisch. Aufgrund der großen Anzahl an Hydroxylgruppen ist Ficoll® 400 sehr hydrophil und extrem wasserlöslich.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Do you have a protocols for use of Product F2637, Ficoll, in various applications?
    1 answer
    1. Please check the product information sheet for F4375 which has a detailed protocol.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Can Product F2637, Ficoll, be used as a component of a DNA loading buffer?
    1 answer
    1. This product can be used in a DNA loading buffer with the following recipe to prepare a 6X stock:0.25% bromophenol blue0.25% xylene cyanol FF15% Ficoll
      Helpful?
  4. What is the difference between Ficoll 400 and Ficoll PM 400?
    1 answer
    1. The difference between Ficoll 400 and Ficoll PM 400 is the PM 400 has stricter specifications on the number of microorganisms/g and the endotoxin level is < 0.125 EU/ml
      Helpful?
  5. Can you use Product F2637, Ficoll, to isolate mononuclear cells?
    1 answer
    1. When trying to isolate mononuclear cells you can use this product but we offer Histopaque that is a mixture of Ficoll and Hypaque. For humans, we offer H8889, Histopaque®-1077 Hybri-Max™ or 1077-1, Histopaque®-1077. For rodents we offer 1083-1, Histopaque®-1083. For isolation of neutrophils, we offer 1119-1, Histopaque®-1119.
      Helpful?
  6. Is Product F2637, Ficoll, the same as Ficoll 400?
    1 answer
    1. Yes. It is Ficoll 400.  This product is graded molecular biology grade and is free of any nucleases