Fortfahren mit
324744-M
Elastase-Inhibitor II
The Elastase Inhibitor II controls the biological activity of Elastase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Elastase-Inhibitor II, HNE-Inhibitor, MeOSuc-AAPA-CMK, MSACK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H31ClN4O7
Molekulargewicht:
474.94
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
Ein starker Inhibitor der menschlichen Neutrophil-Elastase (HNE). Die Hemmung ist das Ergebnis einer Quervernetzung der Katalysierungsrückstände His57 und Ser195 in der HNE bei Vorliegen dieses Inhibitors.
Ein starker, nicht reversibler Inhibitor menschlicher Neutrophil-Elastase (HNE). Die Hemmung ist das Ergebnis einer Quervernetzung der Katalysierungsrückstände His57 und Ser195.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Menschliche Neutrophil-Elastase (HNE)
Preparation Note
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °;C einfrieren. Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Ala-CMK
Navia, M.A., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86, 7.
Williams, H.R., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 17178.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
324759324761400012
assay
≥99% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324744-5MG04055977216059