Fortfahren mit
324759
Elastase-Inhibitor IV
The Elastase Inhibitor IV, also referenced under CAS 127373-66-4, controls the biological activity of Elastase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Elastase-Inhibitor IV, N-(o-(p-Pivaloyloxybenzen)sulfonylaminobenzoyl)glycin, N-(2-(4-(2,2-Dimethylpropionyloxy)phenylsulfonylamino)benzoyl)aminoessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N2O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)C(=O)NCC(=O)O)c1ccc(cc1)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22N2O7S/c1-20(2,3)19(26)29-13-8-10-14(11-9-13)30(27,28)22-16-7-5-4-6-15(16)18(25)21-12-17(23)24/h4-11,22H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,23,24)
InChI key
BTGNGJJLZOIYID-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler, starker, mit Substrat konkurrierender und hochgradig spezifischer Inhibitor von Neutrophil-Elastase (IC50 = 19-49 nM in Ratten-, Kaninchen-, Hamster-, Menschen- und Maus-Leukozyt-Elastase). Weist eine 100-fach höhere Selektivität gegenüber Pankreas-Elastase (IC50 = 5,6 µ;M) auf und ist inaktiv gegen Trypsin, Thrombin, Plasmin, Kallikrein, Chymotrypsin und Cathepsin G, auch bei Konzentrationen von bis zu 100 µ;M. Unterdrückt in vivo effektiv von menschlicher Neutrophil-Elastase induzierte Lungenblutungen und Hautkapillaren-Durchlässigkeit. Hemmt gemäß Berichten zudem Mastzellen-Stat6-Protease.
Eine zellpermeable Sulfanilidverbindung, die als starker, mit Substrat konkurrierender und hochgradig spezifischer Inhibitor von Neutrophil-Elastase fungiert (IC50 = 19-49 nM in Ratten-, Kaninchen-, Hamster-, Menschen- und Maus-Leukozyt-Elastase). Weist eine >;100-fach höhere Selektivität gegenüber Pankreas-Elastase auf (IC50 = 5,6 µ;M). Hemmt nicht Trypsin, Thrombin, Plasmin, Kallikrein, Chymotrypsin und Cathepsin G, auch bei Konzentrationen von bis zu 100 µ;M. Unterdrückt in vivo effektiv von menschlicher Neutrophil-Elastase induzierte Lungenblutungen und Hautkapillaren-Durchlässigkeit. Hemmt gemäß Berichten zudem Mastzellen-Stat6-Protease.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Neutrophil-Elastase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 19-49 nM in Ratten-, Kaninchen-, Hamster-, Menschen- und Maus-Leukozyt-Elastase
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Suzuki, K., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.309, 768.
Kawabata, K., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.177, 814.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
565794475944420139
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324759-1MG04055977216080