Fortfahren mit
400012
Caspase-1-Inhibitor II
The Caspase-1 Inhibitor II, also referenced under CAS 178603-78-6, controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Caspase-1-Inhibitor II, IL-1β Converting Enzyme (ICE)-Inhibitor II, Ac-YVAD-CMK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 376,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H33ClN4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
540.99
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 376,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc1ccc(cc1)O)C(C)C)C)CC(=O)O
InChI
1S/C24H33ClN4O8/c1-12(2)21(24(37)26-13(3)22(35)28-17(10-20(33)34)19(32)11-25)29-23(36)18(27-14(4)30)9-15-5-7-16(31)8-6-15/h5-8,12-13,17-18,21,31H,9-11H2,1-4H3,(H,26,37)(H,27,30)(H,28,35)(H,29,36)(H,33,34)/t13-,17-,18-,21-/m0/s1
InChI key
UOUBHJRCKHLGFB-DGJUNBOTSA-N
General description
Ein zellpermeabler und nicht reversibler Inhibitor von Caspase-1 (Ki = 760 pM), Caspase-4 und Caspase-5. Hemmt die Fas-vermittelte Apoptose und die Aktivierung der sauren Sphingomyelinase.
Interleukin-1β; Converting Enzyme (ICE) ist eine Cysteinprotease, die den Vorläufer von IL-1β; zu reifem IL-1β; spaltet. Caspase-1-Inhibitor II ist ein zellpermeabler und nicht reversibler Inhibitor von Caspase-1, Caspase-4 und Caspase-5. Hemmt CPP32/Apopain in deutlich höherer Konzentration. Hemmt die Fas-vermittelte Apoptose und die Aktivierung der sauren Sphingomyelinase.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Caspase-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 760 pM gegen Caspase-1
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CMK
Brenner, B., et al. 1998. Cell Death Differ. 5, 29.
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32608.
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A. und Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.
Enari, M., et al. 1995. Nature375, 78.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell78, 343.
Thornberry, N., et al. 1992. Nature356, 768.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
218735218744400010
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
lyophilized
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bohm Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 298(3), 101647-101647 (2022-02-02)
The dual leucine zipper kinase (DLK) is a key regulator of axon regeneration and degeneration in response to neuronal injury; however, regulatory mechanisms of the DLK function via its interacting proteins are largely unknown. To better understand the molecular mechanism
Global Trade Item Number
SKUGTIN
400012-5MG07790788049928