Fortfahren mit
C2272
Concanavalin A aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
biotin conjugate, Type IV, lyophilized powder
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Synonym(e):
ConA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Biological source:
Canavalia ensiformis
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
type
Type IV
form
lyophilized powder
composition
Protein, ~85% ε1%/280
extent of labeling
4-8 mol biotin per mol protein
impurities
Carbohydrate, essentially free
storage temp.
2-8°C
General description
Concanavalin A is isolated from the from Canavalia ensiformis (Jack bean). It is a mitogenic lectin with a dome-like structures and is a tetrameric protein.
Application
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean) has been used:
  • in the colabelling of fischer rat thyroid (FRT) epithelia(104)
  • to induce autoimmune hepatitis in Cre-conditional atg7 knockout mice(105)
  • to detect glycoproteins containing α-D-mannose, α-D-glucose when used with avidin or streptavidin detection system(106)
Biochem/physiol Actions
Con A ist nicht blutgruppenspezifisch, hat aber eine Affinität für terminale α-D-Mannosyl- und α-D-Glucosylreste. Für ihre Aktivität sind Ca2+- und Mn2+-Ionen erforderlich. Bei einem pH-Wert von unter 5,6 löst Con A sich zu Dimeren auf. Bei einem pH-Wert von 5,8 bis 7,0 liegt Con A als Tetramer vor; bei einem pH-Wert über 7,0 bilden sich Aggregate. Con A weist eine mitogene Aktivität auf, die vom Ausmaß der Aggregation abhängt. Succinylierung führt zu einer aktiven dimeren Form, welche bei einem pH-Wert von mehr als 5,6 ihre Form beibehält.
Concanavalin A (Con A) bound to glycoenzyme has wide applications and can be dissociated in the presence of high sugar levels. Con A induces hepatic inflammation. It stimulates macrophages and promotes cytokine production. Con A also exhibits anti-hepatoma effect and could be used effectively as a vaccine for treating cancer.
Packaging
Package size based on protein content
Physical form
Contains sodium citrate
Analysis Note
Falls angegeben, wird die Agglutinationsaktivität in μg/ml ausgedrückt und durch Serienverdünnungen einer phosphatgepufferten 1-mg/ml-Kochsalzlösung mit einem pH-Wert von 6,8, welche Ca2+ und Mn2+ enthält, bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2 % Humanerythrozytensuspension nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2010C7642C7555
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
-
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
impurities
Carbohydrate, essentially free
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
impurities
Carbohydrate, essentially free
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
biotin conjugate
conjugate
-
conjugate
FITC conjugate
conjugate
agarose conjugate
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What agent should be used to resolve conA powder? Is this type of conA suitable for isolating the proteins on the surface of the plasma membrane? What concentration of conA should be used in IP experiments for isolating plasma membrane surface proteins?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at a concentration of 2 mg/ml, resulting in a clear solution. Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean) has been utilized in the colabeling of Fischer rat thyroid epithelial cells, to induce autoimmune hepatitis in Cre-conditional atg7 knockout mice, and to detect glycoproteins containing α-D-mannose and β-D-glucose when used with an avidin or streptavidin detection system. This product has not been tested or validated for immunoprecipitation experiments. It is recommended to consult literature for procedures to isolate plasma membrane surface proteins using Concanavalin A.
      Helpful?
  2. What solvent does this product dissolve in?
    1 answer
    1. This product is soluble in water up to 10 mg/mL and may yield a slightly hazy, colorless to faint yellow solution. The solubility may be increased by the addition of sodium chloride.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Miami FL
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Performed grear
    Product works well with Thermo DynaBeads for CUT&Tag/CUT&RUN assays for binding nuclei.
    Helpful?