Fortfahren mit
C5275
Concanavalin A aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type IV-S, lyophilized powder, aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Con A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,30
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
EC Number:
234-258-2
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
€ 92,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
aseptically processed
Quality Segment
type
Type IV-S
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
salt (Contains buffer salts and NaCl)
solubility
PBS: 5 mg/mL, slightly hazy, H2O: soluble, slightly hazy
storage temp.
−20°C
General description
Concanavalin A ist ein Protein, das in seiner Struktur nur β-Faltblätter aufweist und der Leguminose-Lektin-Familie angehört.
Application
Aus Canavalia ensiformis (Jackbohne) gewonnenes Concanavalin A wird wie folgt verwendet:
  • im In-vitro-Zellproliferationsassay und in der Zellzyklusbewertung
  • in der Lymphozytenproliferation
  • in der Splenozytenkultivierung
Biochem/physiol Actions
Con A ist nicht blutgruppenspezifisch, hat aber eine Affinität für terminale α-D-Mannosyl- und α-D-Glucosylreste. Für ihre Aktivität sind Ca2+- und Mn2+-Ione erforderlich. Bei einem pH-Wert von maximal 5,6 löst sich Con A in Dimere auf. Bei einem pH-Wert von 5,8 bis 7,0 liegt Con A als Tetramer vor; bei einem pH-Wert über 7,0 bilden sich Aggregate. Con A weist eine mitogene Aktivität auf, die vom Ausmaß der Aggregation abhängt. Succinylierung führt zu einer aktiven dimeren Form, welche bei einem pH-Wert von über 5,6 ihre Form beibehält.
Concanavalin A stimuliert bekanntlich die akute Leberentzündung und agiert als ein T-Zell-Mitogen. Es hat durch Auslösung einer Autophagie eine hemmende Wirkung auf Leberzellkarzinome.
Analysis Note
Ein Lymphozyten-Transformationsassay wird verwendet, um die Eignung für Zellkulturanwendungen zu bestimmen. Die mitogene Aktivität dieses Produkts wird durch den Einbau von Bromdesoxyuridin bewertet. Der höchste Einbau vollzieht sich nachweislich bei ≤ 75 μg Lektin pro mL Medium.
Wenn angegeben, wird Agglutinationsaktivität in μg/mL exprimiert und durch serielle Verdünnungen einer phosphatgepufferten 1-mg/mL-Kochsalzlösung mit einem pH-Wert von 6,8 bestimmt, welche Ca2+ und Mn2+ enthält. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2 % Humanerythrozytensuspension nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0412C2272C2010
description
Type IV-S, lyophilized powder, aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture
description
Type IV-S, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
description
biotin conjugate, Type IV, lyophilized powder
description
Type IV, lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble, slightly hazy, PBS: 5 mg/mL, slightly hazy
solubility
H2O: soluble, slightly hazy, PBS: 5 mg/mL, slightly hazy
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
impurities
salt (Contains buffer salts and NaCl)
impurities
salt, essentially free
impurities
Carbohydrate, essentially free
impurities
salt, essentially free, Carbohydrate, essentially free
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Este producto, ¿está liofilizado con qué bufer y desde qué volumen?
    1 answer
    1. This product is supplied as a lyophilized powder prepared from a solution containing sodium phosphate buffer salts and sodium chloride. The specific buffer formulation is considered proprietary. The pre-lyophilization fill volume is not provided. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C5275-5MG-PW0000513988.pdf