Fortfahren mit
215911
Carbonylcyanid-m-chlorphenylhydrazon
≥95% (HPLC), solid, mitophagy inducer, Calbiochem
Synonym(e):
Carbonylcyanid-m-chlorphenylhydrazon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Carbonylcyanid-m-chlorphenylhydrazon, Protonophore. Uncoupling agent for oxidative phosphorylation that inhibits mitochondrial function. Approximately 100 times more effective than 2,4-dinitrophenol.
Quality Level
description
RTECS - FG5600000
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)NN=C(C#N)C#N
InChI
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
InChI key
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Protonophor. Entkopplungsmittel für die oxidative Phosphorylierung, das die Mitochondrienfunktion hemmt. Etwa 100-mal wirksamer als 2,4-Dinitrophenol. Bindet mit hoher Affinität an Cytochrom C-Oxidase (Kd = 270 nmol/l). Hemmt die Transportprozesse und unterdrückt das Wachstum.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Primärziel
Cytochrom C-Oxidase
Kd = 270 nmol/l gegen die Bindung an Cytochrom C-Oxidase
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Bona, M., et al. 1993. Gen. Physiol. Biophys. 12, 533.
Heytler, P.G. und Prichard, W.W. 1962. Biochem. Biophys. Res. Commun.7, 272.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
390238C2759499610
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mM
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiumei He et al.
Journal of cell science, 137(8) (2024-04-08)
Mitochondrial fission is a tightly regulated process involving multiple proteins and cell signaling. Despite extensive studies on mitochondrial fission factors, our understanding of the regulatory mechanisms remains limited. This study shows the critical role of a mitochondrial GTPase, GTPBP8, in
Brittany P Rickard et al.
International journal of molecular sciences, 23(9) (2022-05-15)
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are ubiquitous environmental contaminants associated with adverse reproductive outcomes including reproductive cancers in women. PFAS can alter normal ovarian function, but the effects of PFAS on ovarian cancer progression and therapy response remain understudied. Ovarian
Nick Huang et al.
Nature communications, 15(1), 2598-2598 (2024-03-23)
Activation of the mechanistic target of rapamycin (mTOR) is a key metabolic checkpoint of pro-inflammatory T-cell development that contributes to the pathogenesis of autoimmune diseases, such as systemic lupus erythematosus (SLE), however, the underlying mechanisms remain poorly understood. Here, we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
215911-250MG04055977219241