Merck
499610
Sigma-Aldrich
(5Z)-7-Oxozeaenol, Curvularia sp.
(5Z)-7-Oxozeaenol, CAS 66018-38-0, is a cell-permeable, highly potent, selective, irreversible, and ATP-competitive inhibitor of MAPKKK TAK1 activity (IC₅₀ = 8 nM).
Synonym(e):
(5Z)-7-Oxozeaenol, Curvularia sp., TAK1-Inhibitor
Größe auswählen
1 MG
€ 101,00
€ 101,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 101,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 101,00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1C(CC=CC(=O)C(C(CC=Cc2c(c(cc(c2)OC)O)C1=O)O)O)C
InChI
1S/C19H22O7/c1-11-5-3-7-14(20)18(23)15(21)8-4-6-12-9-13(25-2)10-16(22)17(12)19(24)26-11/h3-4,6-7,9-11,15,18,21-23H,5,8H2,1-2H3
InChIKey
NEQZWEXWOFPKOT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein natürlich isoliertes, zellpermeables Resorcyl-Lacton von Pilzen, das irreversibel und in Konkurrenz zu ATP als selektiver und hochpotenter Inhibitor der Aktivität von MAPKKK TAK1 wirkt (IC50 = 8 nM), während MEK1 (IC50 = 411 nM) und drei weitere MAPKKKs (IC50 ≥;268 nM gegen MEKK1, ASK1 und MEKK4) nur bei weit höheren Konzentrationen gehemmt werden. Hemmt nachweislich die IL-1-induzierte/TAK1-vermittelte, nicht aber die H2O2-induzierte/TAK1-unabhängige JNK- und p38-Phosphorylierung in 293-Zellen. (5Z)-Zeaenol, Curvularia sp.(Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-499609&;#124;[/islink]">;499609<;/A>;) kann als Negativkontrolle verwendet werden.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Windheim, M., et al. 2007. Biochem. J.404, 179.
Choo, M.K., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 2970.
Safwat, N., et al. 2005. Endocrinology146, 4814.
Ninomiya-Tsuji, J., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 18485.
Rawlins, P., et al. 1999. Int. J. Immunopharmacol.21, 799.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christoph Lammel et al.
Biomolecules, 10(9) (2020-08-23)
Twenty natural remedies traditionally used against different inflammatory diseases were probed for their potential to suppress the expression of the inflammatory markers E-selectin and VCAM-1 in a model system of IL-1 stimulated human umbilical vein endothelial cells (HUVEC). One third