Fortfahren mit
C2759
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
≥97% (TLC), powder, mitophagy inducer
Synonym(e):
m-Cl-CCP, CCCP, Mesoxalonitril-3-chlorphenylhydrazon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,40
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
209-103-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1842102
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
€ 41,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Carbonylcyanid-3-chlorphenylhydrazon, ≥97% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 100 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cccc(N\N=C(\C#N)C#N)c1
InChI
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
InChI key
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbonylcyanid-3-chlorphenylhydrazon (CCCP) hat folgende Anwendungen:
  • Hemmung der Effluxpumpe bei klinischer Pseudomonas aeruginosa
  • Hemmung der oxidativen Phosphorylierung der Mitochondrien in menschlichen Beas-2B-Epithelzellen der Bronchien
  • Herstellung einer Carbonylcyanid-m-chlorphenylhydrazon-Lösung für oxidative und mitochondriale Stresstests und eine Induktion der Mitophagie bei Caenorhabditis elegans
Biochem/physiol Actions
Carbonylcyanid-3-chlorphenylhydrazon (CCCP) induziert die Mitophagie in Säugetierzellen. CCCP unterdrückt die Expression nur weniger Proteine der Elektronentransportkette (ETC-Proteine). Protonophor (H+ Ionophor) und Entkoppler der oxidativen Phosphorylierung in Mitochondrien. Eine Reihe von Auswirkungen auf zelluläres Calcium wurde nachgewiesen. Hemmt die Sekretion von hepatischer Lipase und teilweise die pH-Gradienten-aktivierte Cl- Aufnahme sowie Cl-/Cl- Austauschaktivitäten in Bürstensaum-Membranvesikeln.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2920SML2566215911
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mM
solubility
95% ethanol: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
color
yellow to orange
color
yellow
color
white to very dark brown
color
yellow
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the solubility of CCCP in ethanol?
    1 answer
    1. This material is soluble in ethanol at 50 mg/mL, heating may be required. The product is tested for solubility in Acetone at 50 mg/mL and is also soluble at 100 mM in DMSO.
      Helpful?
  2. What is the shelf life of C2759 in cell culture media?
    1 answer
    1. Product C2759 has not undergone cell culture testing. However, information about storage after reconstitution is available. It states, "Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C."