Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystalline powder | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| foreign activity DNAse, none detected, RNAse, none detected, Protease, none detected | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
General description
Spezifikationen:
A (280 nm, 1 mol/l, Wasser): ≤0,01 AU
A (354 nm, 1 mol/l, Wasser): ≤0,01 AU
Assay: ≥99 %
Chlorid (Cl): ≤0,0005 %
DNase: nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb): ≤0,0005 %
Glührückstand: ≤0,01 %
Unlösliche Anteile: ≤0,005 %
Eisen (Fe): ≤0,0005 %
Nitrat (NO3): ≤0,001 %
pH-Wert (5 %, Wasser, 25 °C): 6,7–7,3
Kalium (K): ≤0,005 %
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Natrium (Na): ≤0,005 %
Sulfat (SO4): ≤0,001 %
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Application
- A green analytical method for the simultaneous determination of 17 perfluoroalkyl substances (PFAS) in human serum and semen by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).: Ammoniumacetat wird als Schlüsselkomponente in der mobilen Phase für UPLC-MS/MS verwendet, was den Nachweis und die Analyse von PFAS verbessert und seine Bedeutung in der analytischen Chemie in den Bereichen Umwelt und Gesundheit unterstreicht (Di Giorgi A et al., 2024).
- Innovation of 6-sulfonamide-2H-chromene derivatives as antidiabetic agents targeting a-amylase, a-glycosidase, and PPAR-y inhibitors with in silico molecular docking simulation.: Demonstriert die Rolle von Ammoniumacetat bei der Synthese komplexer Moleküle mit potenziellen therapeutischen Anwendungen unter Hervorhebung seiner Verwendung in der medizinischen Chemie für die Wirkstoffforschung und das Wirkstoffdesign (Thabet HK et al., 2024).
- Regulation of Tetramethylpyrazine Formation by the Phenolics-Fenton Coupled Redox Cycling System.: Beschreibt die Anwendung von Ammoniumacetat in der Lebensmittelchemie, insbesondere bei der Verstärkung chemischer Reaktionen, die die Synthese von Geschmacksstoffen beeinflussen, was für die lebensmittelwissenschaftliche Forschung von entscheidender Bedeutung ist (Xu H et al., 2024).
- Simultaneous determination of unecritinib (TQ-B3101) and its active metabolite crizotinib in rat plasma by LC-MS/MS: An application to pharmacokinetic studies.: In dieser Arbeit wird Ammoniumacetat in der Probenvorbereitungsphase für LC-MS/MS verwendet, was die pharmakokinetische Analyse von Krebsbehandlungen erleichtert und einen Beitrag zur onkologischen Forschung und Therapieüberwachung leistet (Wang H et al., 2024).
Legal Information
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 2145-1KG | 04061839402393 |
| 2149-5KG | 04055977229790 |