Wichtige Dokumente
32301-M
Ammoniumacetat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
<0.001 hPa
Assay
≥98%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.005% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
≤2% water (Karl Fischer)
Glührückstand
≤0.01% (as SO4)
pH-Wert
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤2 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤2 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤2 ppm
SMILES String
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?