Merck
431311
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat
≥99.99% trace metals basis
Größe auswählen
50 G
€ 143,00
250 G
€ 521,00
€ 143,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 143,00
250 G
€ 521,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
Beilstein:
4186741
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
39021908
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
€ 143,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
suitable for ASTM® 7969
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-43
suitable for EPA 1634
suitable for EPA 534
suitable for EPA 538.1
suitable for EPA 8328
suitable for EPA ACB B21-03
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2011
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Dampfdruck
<0.001 hPa
Beschreibung
for inorganic trace analysis
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH-Wert
6.7-7.3 (25 °C, 5% in water)
6.7-7.3
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 1,480 g/L at 4 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES String
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumacetat (NH4C2H3O2) ist ein wasserlösliches, hygroskopisches Ammoniumsalz. Es ist umweltfreundlich und kostengünstig[1] und kann durch eine Reaktion von Eisessig mit Ammoniak oder Ammoniumkarbonat hergestellt werden. Es wird häufig in der Farbstoffproduktion und als Konservierungsmittel für Fleisch verwendet.[2] Es wird für die Erzeugung von Sol-Gel-Formaldehydsensoren verwendet, die zur Detektion von Formaldehyd in Luftproben verwendet werden.[3] Das Neutronen-Energiegewinnungsspektrum von Ammoniumacetat wurde aufgezeichnet, wodurch Daten zu den Atombewegungen vorliegen.[4] Berichten zufolge regeneriert es in Abwesenheit von Lösungsmitteln und unter Mikrowellen-Bedingungen Aldehyde aus Bisulfit-Additionsprodukten und Diacetaten.[1]
Erfüllt die ACS-Reagenzspezifikationen.
Anwendung
Ammoniumacetat kann als Komponente der Mobilphase für die HPLC-Analyse dienen.[5]
Es kann in den folgenden Synthesen eingesetzt werden:
  • Phenanthrolin-Derivate zur Verwendung als Korrosionsinhibitoren.[6]
  • Stark substituierte Imidazole.[7]
  • 2,4-Diarylpolyhydroquinolin-Derivate.[8]
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
DABCO as a mild and efficient catalytic system for the synthesis of highly substituted imidazoles via multi-component condensation strategy.
Murthy SN, et al.
Tetrahedron Letters, 51(40), 5252-5257 (2010)
Computational simulation and statistical analysis on the relationship between corrosion inhibition efficiency and molecular structure of some phenanthroline derivatives on mild steel surface.
Obi-Egbedi NO, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 6, 5649-5675 (2011)
A convenient synthesis of 2,4-diarylpolyhydroquinoline derivations in the presence of ammonium acetate.
Wang XS, et al.
Synthetic Communications, 32(22), 3449-3454 (2002)
Screening for bioactive compounds from algae.
Plaza M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 51(2), 450-455 (2010)
Sol-gel based sensor for selective formaldehyde determination.
Bunkoed O, et al.
Analytica Chimica Acta, 659(1), 251-257 (2010)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf