Fortfahren mit
208925
(S)-(+)-Camptothecin
from Camptotheca acuminata, ≥95% (HPLC), solid, DNA topoisomerase I inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Camptothecin, Camptotheca acuminata, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3ʹ,4ʹ:6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-3,14(4H,12H)dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 97,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Camptothecin, Camptotheca acuminata, A cell-permeable DNA topoisomerase I inhibitor.
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 1735
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
pale yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 40 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21Cc3c(nc5c(c3)cccc5)C2=CC4=C(COC(=O)[C@]4(O)CC)C1=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
InChI key
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
General description
Ein zellpermeabler DNA-Topoisomerase I-Inhibitor. Weist Antileukämie- und Antitumoreigenschaften auf. Leitet die Apoptose in HL-60-Zellen und Maus-Thymozyten ein. Stoppt Zellen in der G2/M-Phase.
Ein zellpermeabler, reversibler DNA-Topoisomerase I-Inhibitor, der an den kovalenten Topoisomerase-DNA-Komplex bindet und diesen stabilisiert. Weist Antileukämie- und Antitumoreigenschaften auf. Hemmt die Tat-vermittelte Transaktivierung von HIV-1. Wirkt zytostatisch für nichttumorigene Zellen und zytotoxisch für tumorigene Zellen. Leitet die Apoptose von HL-60-Zellen und Maus-Thymozyten ein.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
DNA-Topoisomerase 1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Stammlösungen, die mit Methanol hergestellt wurden, bleiben trüb.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Jones, C.B., et al. 1997. Cancer Chemother. Pharmacol.40, 475.
Staron, K., et al. 1994. Carcinogenesis 15, 2953.
Tanizawa, A., et al. 1994. J. Natl. Cancer Inst. 86, 836.
Gorczyca, W., et al. 1993. Toxicol. Lett.67, 249.
Onishi, Y., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1175, 147.
Pantazis, P., et al. 1993. Int. J. Cancer53, 863.
Morham, S.G. und Shuman, S. 1992. J. Biol. Chem.267, 15984.
Hertzberg, R.P., et al. 1990. Biochem. J.28, 4629.
Hertzberg, R.P., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 19287.
Hsiang, Y.H., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 14873.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch & Karzinogen/Teratogen (G)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
390238C9911580555
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 40 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
chloroform/methanol (4:1): 5 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wade R Gutierrez et al.
JCI insight (2022-10-14)
The DNA methyltransferase inhibitor decitabine has classically been used to reactivate silenced genes and as a pre-treatment for anti-cancer therapies. In a new variation of this idea, this study explores the concept of adding low-dose decitabine following administration of chemotherapy
Jia Li et al.
Nucleic acids research, 50(18), 10503-10525 (2022-10-07)
Multifunctional protein APE1/APEX1/HAP1/Ref-1 (designated as APE1) plays important roles in nuclease-mediated DNA repair and redox regulation in transcription. However, it is unclear how APE1 regulates the DNA damage response (DDR) pathways. Here we show that siRNA-mediated APE1-knockdown or APE1 inhibitor
Frederick A Partridge et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(20) (2021-10-24)
Mosquito-borne viruses including dengue, Zika, and Chikungunya viruses, and parasites such as malaria and Onchocerca volvulus endanger health and economic security around the globe, and emerging mosquito-borne pathogens have pandemic potential. However, the rapid spread of insecticide resistance threatens our
Global Trade Item Number
SKUGTIN
208925-50MG04055977219128