Merck
C9911
(S)-(+)-Camptothecin
≥90% (HPLC), powder, DNA topoisomerase I inhibitor
Synonym(e):
(S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 MG
€ 314,00
250 MG
€ 683,00
1 G
€ 1.340,00
€ 314,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
631069
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(S)-(+)-Camptothecin, ≥90% (HPLC), powder
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
mp
260 °C (dec.) (lit.)
solubility
chloroform/methanol (4:1): 5 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
InChI key
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Gene Information
human ... TOP1(7150)
mouse ... Prkca(18750)
rat ... Sstr2(54305)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
208925I1406SML3461
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
chloroform/methanol (4:1): 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 40 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
mp
260 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Biochem/physiol Actions
(S)-(+)-Camptothecin bindet irreversibel an den DNA-Topoisomerase-I-Komplex, hemmt die Reassoziation der DNA nach der Spaltung durch Topoisomerase I und fängt das Enzym in einer kovalenten Bindung mit der DNA ein. Der Enzymkomplex wird durch das 26S-Proteasom ubiquiniert und zerstört, wodurch die zelluläre Topoisomerase I abgebaut wird. Blockiert den Zellzyklus in der S-Phase bei niedriger Dosis und induziert Apoptose in einer großen Anzahl von normalen und Tumorzelllinien durch zellzyklusabhängige und zellzyklusunabhängige Prozesse.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Informationen über weitere empfohlene Apoptoseprodukte finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter: sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
20S-Isomer
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H-S Chen et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 23(15), 6621-6628 (2019-08-06)
MicroRNAs (miRNAs) are a conserved class of endogenous and short non-coding RNAs that post-transcriptionally regulate the expression of genes involved in diverse cellular processes. MiR-28-5p has been reported to be associated with several cancers, including human glioma. However, the roles
Dinh Trung Nguyen et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-10)
Herein, a new process to manufacture multicore micelles nanoparticles reinforced with co-assembly via hydrophobic interaction and electrostatic interaction under the help of ultrasonication was developed. The precise co-assembly between negative/hydrophobic drug and positive charged amphiphilic copolymer based pluronic platform allows
Qi Weng et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 84(3), 527-537 (2019-04-29)
Recent researches are attempting to verify that the 3D cell models can provide a gap bridge between in vitro and in vivo for anticancer drug evaluations. The aim of this study was to continue the development of novel in vitro
Pinakin Pandya et al.
Cellular signalling, 62, 109340-109340 (2019-06-09)
Protein kinase C (PKC)-interacting cousin of thioredoxin (PICOT; also termed glutaredoxin 3 (Glrx3)) is a ubiquitously expressed protein that possesses an N-terminal monothiol thioredoxin (Trx) domain and two C-terminal tandem copies of a monothiol Glrx domain. It has an overall
Gudrun Meinhardt et al.
Scientific reports, 6, 28127-28127 (2016-06-18)
The maternal uterine environment is likely critical for human placental morphogenesis and development of its different trophoblast subtypes. However, factors controlling growth and differentiation of these cells during early gestation remain poorly elucidated. Herein, we provide evidence that the ligand
Artikel
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C9911-100MG04061833531389
C9911-1G04061826726495
C9911-250MG04061835512393
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How long can (S)-(+)-camptothecin C9911 be stored at 2-8°C? Should it be protected from light? Is it light-sensitive?
    1 answer
    1. Stock solutions of this product may be stored at -20 °C for up to three months in aliquots. Stability data has not been collected for stock solutions at 2-8°C. This product does not need to be protected from light as it is not light-sensitive. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/385/900/c9911pis.pdf
      Helpful?
  2. What is Product C9911, (S)-(+)-Camptothecin, soluble in?
    1 answer
    1. This product is soluble in DMSO (10 mg/mL). At higher concentrations, heating is required for the product to dissolve completely (approximately 10 minutes at 95°C), but some precipitation occurs upon cooling to room temperature. It is also soluble in 1 N NaOH (50 mg/mL) and methanol (50 mg/mL).
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the solution stability of Product C9911, (S)-(+)-Camptothecin?
    1 answer
    1. Stock solutions of camptothecin in DMSO can be stored at -20°C for up to 3 months.
      Helpful?
  5. What is the extinction coefficient of Product C9911, (S)-(+)-Camptothecin?
    1 answer
    1. The millimolar extinction coefficients (EmM) at various wavelengths are 37.3 (220 nm); 29.2 (254 nm); 4.9 (290 nm); 19.9 (370 nm).