Fortfahren mit
196440
Batimastat
≥98% (HPLC), solid, Matrix metalloproteinase inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Batimastat, (4-N-Hydroxyamino)-2R-isobutyl-3S-(thienylthiomethyl)succinyl)-L-phenylalanin-N-methylamid, BB-94
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H31N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Batimastat, Batimastat primarily used in Inhibition.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)SC[C@@H]([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)NC)C(=O)NO
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
InChI key
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
General description
Ein Peptidylhydroxamat-basierter Inhibitor vom Typ Marimastat (Katalognr. 444289), der ein breites Spektrum von Metallproteinasen, einschließlich MMP-1, MMP-2, MMP-3/Stromelysin, MMP-7/Matrilysin, MMP-9, ΔMT1 (MMP-14 ohne TM-Domäne), ADAM8 und ADAM17/TACE (IC50 = 3, 4, 20, 6, 4, 2,08, 51,3 bzw. 19 mmol/l) hemmt, indem er sowohl auf die Substratbindungsstelle als auch Zn2+ des aktiven Zentrums abzielt, wobei er gegen ACE (Angiotensin-konvertierendes Enzym) oder α-Sekretase deutlich weniger wirksam ist (IC50 = 1,6 bzw. 3,3 µmol/l). Batimastat wird verbreitet zum Untersuchen der Beteiligung von MMP an der Karzinogenese und pathologischen Prozessen, die nicht Krebs sind, sowohl in Kulturen in vitro als auch bei Tieren in vivo eingesetzt. Auch als 25-mmol/l-Lösung in DMSO erhältlich (Katalognr. 508408).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Schlomann, U., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 48210.
Whittaker, M., et al. 1999. Chem. Rev.99, 2735.
Parvathy, S., et al. 1998. Biochemistry37, 1680.
Parvathy, S., et al. 1998. FEBS Lett.431, 63.
Yamamoto, M., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 1209.
Moss, M.L., et al. 1997. Nature385, 733.
Eccles, S.A., et al. 1996. Cancer Res.56, 2815.
Brown, P.D. 1995. Advan. Enzyme Regul.35, 293.
Wang, X., et al. 1994. Cancer Res.54, 4726.
Davies, B., et al. 1993. Cancer Res.53, 2087.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444252444291444241
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Batimastat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Abdulbasit Amin et al.
Molecular metabolism, 73, 101731-101731 (2023-05-01)
The metalloprotease ADAM17 (also called TACE) plays fundamental roles in homeostasis by shedding key signaling molecules from the cell surface. Although its importance for the immune system and epithelial tissues is well-documented, little is known about the role of ADAM17
Ivonne Melano et al.
Microbiology spectrum, 11(5), e0385422-e0385422 (2023-09-15)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the etiological agent of the Coronavirus disease-19 (COVID-19) pandemic, utilizes angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a receptor for virus infection. However, the expression pattern of ACE2 does not coincide with the tissue tropism
Jana Koch et al.
Cancers, 14(15) (2022-08-13)
Matrix metalloproteinases (MMPs) play a crucial role in tumour initiation, progression, and metastasis, including peritoneal carcinosis (PC) formation. MMPs serve as biomarkers for tumour progression in colorectal cancer (CRC), and MMP overexpression is associated with advanced-stage metastasis and poor survival.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
196440-5MG04055977206500