Fortfahren mit
444252
MMP-9/MMP-13-Inhibitor I
The MMP-9/MMP-13 Inhibitor I, also referenced under CAS 204140-01-2, controls the biological activity of MMP-9/MMP-13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
MMP-9/MMP-13-Inhibitor I, N-Hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)sulfonyl-4-(4-biphenylcarbonyl)piperazin-2-carboxamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H25N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.55
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein auf Piperazin basierender, zellpermeabler und hochpotenter Inhibitor von MMP-9 (IC50 = 900 pM) und MMP-13 (IC50 = 900 pM). Hemmt MMP-1 und MMP-3 in viel höheren Konzentrationen (IC50 = 43 nM bzw. 23 nM). Wirkt auch als Inhibitor von MMP-7 (IC50 = 930 nM).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
MMP-9
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 900 pM sowohl gegen MMP-9 als auch gegen MMP-13
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Cheng, M., et al. 2000. J. Med. Chem.43, 369.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444283444249444218
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Hao Huang et al.
Cell reports, 36(2), 109363-109363 (2021-07-15)
Although activating mutations of the anaplastic lymphoma kinase (ALK) membrane receptor occur in ∼10% of neuroblastoma (NB) tumors, the role of the wild-type (WT) receptor, which is aberrantly expressed in most non-mutated cases, is unclear. Both WT and mutant proteins
Benjamin Seyer et al.
Journal of neurochemistry, 153(4), 485-494 (2019-09-27)
Ethyl2-acetylamino-7-hydroxy-4-pyridin-3-yl-4H-chromene-3-carboxylate (HFI-419), the benzopyran-based inhibitor of insulin-regulated aminopeptidase (IRAP), has previously been shown to improve spatial working and recognition memory in rodents. However, the mechanism of its cognitive-enhancing effect remains unknown. There is a close correlation between dendritic spine density
Global Trade Item Number
SKUGTIN
444252-1MG04055977186529