Fortfahren mit
444241
MMP-2
≥95% (HPLC), MMP-2 and MMP-9 inhibitor, solid
Synonym(e):
MMP-2/MMP-9-Inhibitor I, (2R)-2-[(4-Biphenylylsulfonyl)amino]-3-phenylpropionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H19NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 255,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MMP-2/MMP-9-Inhibitor I, The MMP-2/MMP-9 Inhibitor I, also referenced under CAS 193807-58-8, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein potenter Inhibitor von MMP-2 (Gelatinase A; IC50 = 310 nM) und MMP-9 (Gelatinase B; IC50 = 240 nM).
Ein potenter Inhibitor von MMP-2 (IC50 = 310 nM) und MMP-9 (IC50 = 240 nM). Oral wirksam in Tiermodellen für Tumorwachstum und Metastasenbildung.
Biochem/physiol Actions
Zellpermeabel: nein
Primärziel
MMP-2, MMP-9
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Ziel-IC50: 310 nM und 240 nM gegen MMP-2 und MMP-9
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Tamura, Y., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 640.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444249444288444252
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, methanol: 25 mg/mL
solubility
methanol: 100 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c