Fortfahren mit
196419
BAPTA/AM
Membrane-permeable form of BAPTA.
Synonym(e):
BAPTA/AM, 1,2-bis(o-Aminophenoxy)ethan-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraessigsäure-tetra(acetoxymethyl)ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonStrasbourg
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H40N2O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
764.68
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Anfragen
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
solid
reaction suitability
reagent type: chelator
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CC(=O)OCOC(=O)C)(CC(=O)OCOC(=O)C)c1c(cccc1)OCCOc2c(cccc2)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C34H40N2O18/c1-23(37)47-19-51-31(41)15-35(16-32(42)52-20-48-24(2)38)27-9-5-7-11-29(27)45-13-14-46-30-12-8-6-10-28(30)36(17-33(43)53-21-49-25(3)39)18-34(44)54-22-50-26(4)40/h5-12H,13-22H2,1-4H3
InChI key
YJIYWYAMZFVECX-UHFFFAOYSA-N
General description
Membranpermeable Form von BAPTA. Kann in viele verschiedene Zellen geladen werden, wo es durch zytosolische Esterasen hydrolysiert und intrazellulär als aktives Chelatbildner-BAPTA eingeschlossen wird.Verhindert durch Kokain eingeleitetes Kammerflimmern. Hebt die durch Vitamin D3 eingeleitete Steigerung von intrazellulärem Ca2+ auf. Leitet die Inaktivierung von Proteinkinase C ein. Hemmt außerdem die durch Thapsigargin eingeleitete Apoptose in Ratten-Thymozyten.
Application
  • TRPV1-Dependent Antiproliferative Activity of Dioecious Maclura pomifera Extracts in Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer Cell Lines Involves Multiple Apoptotic Pathways: Diese Studie untersucht, wie der Calciumchelator BAPTA/AM zu den antiproliferativen Effekten beiträgt, indem er TRPV1 und apoptotische Signalwege in Brustkrebszellen reguliert (Rumpa et al., 2024).
  • Mitochondrial calcium uniporter promotes kidney aging in mice through inducing mitochondrial calcium-mediated renal tubular cell senescence: Diese Studie unterstreicht die Rolle von BAPTA/AM bei der Minderung der mitochondrialen Calcium-Überladung, die mit zellulären Seneszenz- und Alterungsprozessen in Nierenzellen in Verbindung steht (Xiong et al., 2024).
  • TRPV3 facilitates lipolysis and attenuates diet-induced obesity via activation of the NRF2/FSP1 signaling axis: In diesem Artikel wird die Rolle von BAPTA/AM bei der Modulation von TRPV3-Kanälen erörtert, die über den NRF2/FSP1-Signalweg zu einer verbesserten Lipolyse und einem besseren Schutz gegen Adipositas führt (Hu et al., 2024).
  • Inflammation and Acinar Cell Dual-Targeting Nanomedicines for Synergistic Treatment of Acute Pancreatitis via Ca(2+) Homeostasis Regulation and Pancreas Autodigestion Inhibition: BAPTA/AM wird zur Regulation der Calcium-Homöostase verwendet, um Entzündung und Autodigestion bei der Behandlung akuter Pankreatitis zu verhindern (Wang et al., 2024).
  • IP(3)R-Mediated Calcium Release Promotes Ferroptotic Death in SH-SY5Y Neuroblastoma Cells: Diese Studie untersucht, wie BAPTA/AM die IP3R-vermittelte Calciumfreisetzung hemmt und dadurch den eisenabhängigen Zelltod (Ferroptose) von Neuroblastomzellen reduziert (Campos et al., 2024).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen, mit inertem Gas spülen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Bissonnette, M., et al. 1994. Am. J. Physiol.267, G465.
Jiang, S., et al. 1994. Exp. Cell Res.212, 84.
Billman, G.E. 1993. Am. J. Physiol. 265, H1529.
Dieter, P., et al. 1993. Biol. Chem. Hoppe Seyler 374, 171.
Harrison, S.M. und Bers, D.M. 1987. Biochim. Biophys. Acta 925, 133.
Harrison, S.M. und Bers, D.M. 1987. J. Biophys.51, 102A.
Marban, E., et al. 1986. J. Clin. Invest.78, 1185.
Tsien, R.Y. 1981. Nature290, 527.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1076203895324759
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
crystalline solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BAPTA/AM
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
196419-100MG04055977206487
196419-25MG04055977206494