Wichtige Dokumente
203895
Sigma-Aldrich
BTS
A potent inhibitor of Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase (IC₅₀ = ~ 5 µM) and reversibly blocks the gliding motility.
Synonym(e):
BTS, N-Benzyl-p-toluolsulfonamid
Größe auswählen
5 MG
€ 205,00
€ 205,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 205,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 205,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - XT5490000
Assay
≥95% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 200 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(NCc2ccccc2)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
InChIKey
WTHKAJZQYNKTCJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Arylsulfonamid, das als potenter Inhibitor der Ca2+-stimulierten Myosin-S1-Aktin-stimulierten ATPase-Aktivität dient (IC50 = ~5 µmol/l). Blockiert auch die durch Aktin stimulierte ATPase-Aktivität ähnlich stark (IC50 = 5 µmol/l). Blockiert de gliding motility von Skelettmuskel-Myosin reversibel (IC50 <2 µmol/l). Im Vergleich mit Skelettmuskel wird die Kontraktion von Rattenmyokard- oder langsam zuckenden Muskeln von Kaninchen weniger effektiv unterdrückt. Hemmt Blutplättchen-Myosin II nicht.
Ein potenter Inhibitor von Ca2+-stimulierter Myosin-S1-ATPase (IC50 = ~5 µmol/l), der die gliding motility reversibel blockiert. Er schwächt außerdem die Wechselwirkung von Myosin mit F-Aktin. Deutlich weniger effektiv beim Unterdrücken von Kontraktionen von Rattenmyokard- oder langsam zuckenden Muskeln von Kaninchen und zeigt keine Wirkung gegen Blutplättchen-Myosin II.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Durch Ca2+ stimulierte Myosin-S1-ATPase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: ~5 µmol/l gegen die Ca2+-stimulierte Myosin-S1-ATPase
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Cheung, A., et al. 2002. Nat. Cell Biol.4, 83.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable