Staurosporine is soluble in ethyl acetate, DMSO at 5 mg/mL, and DMF. It is slightly soluble in chloroform and methanol at 2 mg/mL, and insoluble in water. Stock solutions should be aliquoted, purged with an inert gas, and stored at -20 °C, where they should remain stable for approximately 6 months.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 415,00 |
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 684,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
€ 415,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Staurosporin, Staurosporine Streptomyces is a potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive and broad spectrum inhibitor of protein kinases.
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
General description
Geeignet zur Verwendung als potenter Inhibitor von PKC und anderen Proteinkinasen in vitro und in kultivierten Zellen.
Application
Staurosporin wurde als Proteinkinase-Inhibitor zur Untersuchung der durch die Ubiquitin-Protein-Ligase-E3-Komponente N-Recognin 5 (UBR5) vermittelten CDC73-Regulierung auf der Proteinebene verwendet. Staurosporin wurde verwendet, um Apoptose in CHO-K1-Zelllinien zu induzieren, gefolgt von Zellbildgebung und Extraktion von Zelllysat zur weiteren Analyse.[1]
Biochem/physiol Actions
Staurosporin ist ein Breitband-Proteinkinase-Inhibitor und gehört zur Familie der Indolcarbazole. Es wird als prototypischer ATP-kompetitiver Kinaseinhibitor bezeichnet. Staurosporin ist gegen verschiedene Arten von Krebs wirksam. Es wird häufig zur Induktion von Apoptose in verschiedenen Zelltypen eingesetzt.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Proteinkinase-Hemmungsassay beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
What is the buffer for Staurosporine rework? At what concentration should it be resumed? Storage in aliquots at what temperature and for how long. Thank you