Merck
S4400
Staurosporine
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), film, protein kinase inhibitor
Synonym(e):
Staurosporin, Antibiotic AM-2282
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H26N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.53
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
1060573
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Staurosporin aus Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), film
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
mp
288-291 °C
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
InChI key
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
General description
Chemische Struktur: Indolderivat
Staurosporin,das aus Streptomyces sp. gewonnen wird, ist ein Alkaloid, das eine Apoptose in verschiedenenZelllinien induziert. Es erleichtert die Hemmung der Tumorzellproliferation, die PKC-Hemmung und Blockierung der Zellzyklus-Progression in verschiedenen Zellen. DieMechanismen, auf die eine durch Staurosporin induzierte Apoptose folgen, unterscheiden sich je nachZelllinie. Dazu gehören mitochondriale apoptotische Signalwege, Bcl-2-Überexpressionund caspaseunabhängige Mechanismen. Es macht die Multiresistenz (Multi-Drug Resistence, MDR) teilweise rückgängig und sensibilisiert Zellenfür zytotoxische Wirkstoffe vom MDR-Phänotyp. Staurosporin hemmt die Phosphorylierung des p-Glykoproteins(PGP). Die funktionale Bedeutung der PGP-Phosphorylierung ist jedoch noch nicht hinreichend geklärt.
Application
Staurosporin aus Streptomyces sp. wurde zum Induzieren des Zelltods in humanen mesenchymalen Stammzellen und zum Induzieren des Zelltods durch PKC-Hemmung in der Fibroblastenlinie CCL-39 einer Hamsterlunge eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Starker Inhibitor der Calcium/Phospholipid-abhängigen Proteinkinase. Hemmt die Hochregulierung der VEGF-Expression in Tumorzellen.
Staurosporin aus Streptomyces sp. bildet bei einer Konzentration von 2 mg/ml in Methanol eine klare, farblose bis leicht gelbliche Lösung.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Weitere ADME-Tox-Produkte finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung ist im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ auf den Seiten CDKs und InsR aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Staurosporin aus Streptomyces sp.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
8032-32-4 + 75-09-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)