Staurosporin can induce apopotosis in Jurkat cells (106/ml) at 1 ug/ml following a 1-2 hour incubation at 37°C. For the release of microparticles from apoptotic Jurkat cells, use staurosporin at 1 uM for 107 cells/ml. Please see the reference below for further details. Apoptosis 15(5):586, 2010.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 296,00 |
0.5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 763,00 |
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.330,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Staurosporin aus Streptomyces sp., Molecular Biology, ≥95% (HPLC)
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
InChI key
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action enzyme | inhibits | mode of action enzyme | inhibits | mode of action protein synthesis | interferes |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Staurosporin aus Streptomyces sp.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
8032-32-4 + 75-09-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What concentration of Staurosporin is used for the release of microparticles from apoptotic cells?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.