Fortfahren mit
37095
Staurosporin
VETRANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.420,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H26N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.53
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 1.420,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
InChI key
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
General description
Staurosporin gehört zur Klasse der Indolcarbazolalkaloide und weist antimykotische und antioomykotische Wirkungen auf. Es wird aus Streptomyces sp. isoliert und ist ein Breitspektruminhibitor von Proteinkinase.
Other Notes
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5921S4400S6942
grade
analytical standard
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Staurosporin
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karin Anestål et al.
PloS one, 3(4), e1846-e1846 (2008-04-03)
SecTRAPs (selenium compromised thioredoxin reductase-derived apoptotic proteins) can be formed from the selenoprotein thioredoxin reductase (TrxR) by targeting of its selenocysteine (Sec) residue with electrophiles, or by its removal through C-terminal truncation. SecTRAPs are devoid of thioredoxin reductase activity but
A Gescher
General pharmacology, 31(5), 721-728 (1998-11-11)
1. Protein kinase C (PKC) is a family of serine/threonine-directed protein kinases that are pivotal regulators of cellular growth, transformation and death. PKC has therefore been considered to be a suitable target for novel antineoplastic drugs. 2. Twenty years ago
S Ståhl et al.
Cell death & disease, 4, e454-e454 (2013-01-11)
Radiation therapy is frequently used to treat non-small cell lung cancers (NSCLCs). We have previously shown that a combination of ionizing radiation (IR) and the staurosporine analog PKC 412, but not Ro 31-8220, increases cell death in NSCLC cells. To
Global Trade Item Number
SKUGTIN
37095-10MG04061834039914
Questions
  1. IS this product cell culture suitable?
    1 answer
    1. Unfortunately, this item is not tested for the suitability of cell culture applications. There is no cell culture-tested product option at this time.