Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
description
Merck USA index - 14, 761
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C([C@H]([C@@H]([C@@H](C1)O)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
General description
Ein in Pflanzen weitverbreiteter Pektin-Zucker, in der Regel in Form von komplexen Polysacchariden.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution sterilfiltrieren und bei Raumtemperatur (20 °C aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monaten haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay - | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| solubility water: 100 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| form solid | form solid | form - | form - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color white | color - | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c