Merck
W325512
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose
natural sourced
Synonym(e):
Pectin sugar
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
FEMA-Nummer:
3255
Beilstein:
1723085
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
corn
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
mp (Schmelzpunkt)
160-163 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
woody
SMILES String
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChIKey
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Biochem./physiol. Wirkung
L-Arabinose ist das natürlich vorkommende Isomer und ist ein Bestandteil von pflanzlichen Polysacchariden. Die meisten Bakterien enthalten ein induzierbares Arabinose Operon, das für eine Reihe von Enzymen und Transportern codiert, mithilfe derer L-Arabinose als einzige Kohlenstoffquelle der mikorbiellen Kultur ausreicht.
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Justin E Silpe et al.
Cell, 176(1-2), 268-280 (2018-12-18)
Vibrio cholerae uses a quorum-sensing (QS) system composed of the autoinducer 3,5-dimethylpyrazin-2-ol (DPO) and receptor VqmA (VqmAVc), which together repress genes for virulence and biofilm formation. vqmA genes exist in Vibrio and in one vibriophage, VP882. Phage-encoded VqmA (VqmAPhage) binds
Alfred Fillol-Salom et al.
Molecular cell, 75(5), 1020-1030 (2019-07-28)
Phage-inducible chromosomal islands (PICIs) represent a novel and universal class of mobile genetic elements, which have broad impact on bacterial virulence. In spite of their relevance, how the Gram-negative PICIs hijack the phage machinery for their own specific packaging and