Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 376,00 | |
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 4.910,00 |
Über diesen Artikel
form
solid
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 100 g, pkg of 5 kg
pH
6.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
158-160 °C
application(s)
microbiology, pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Streptococcus spp.
SMILES string
OC(C(O)CO)C(O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYSA-N
General description
Mikroorganismen können nur bestimmte Kohlenhydrate spalten und fermentieren, für die sie die entsprechenden Enzyme besitzen. Die Fermentation kann an der Entwicklung von Gas (CO2) in Flüssigmedien und/oder durch pH-bedingte Farbveränderungen infolge der Säureproduktion nachgewiesen werden. L(+)-Arabinose kann jedem zuckerfreien Basismedium hinzugefügt werden, um zu testen, ob der Organismus Arabinose hydrolysieren kann, wenn sie die einzige Kohlenstoff- und Energiequelle während der Fermentierung ist. Enterobacter und coliforme Bakterien produzieren bei der Fermentierung von Arabinose typischerweise Säure und Gas.
Application
Analysis Note
Spez. Drehung [α²0/D (100 g/l, Wasser): +103,0 – +105,0 °
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
TLC-Test: entspricht
Wasser: ≤ 0,5 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Gesamtzahl aerober Mikroorganismen (TAMC): ≤ 1000 KBE/g
Gesamtzahl an Hefen und Schimmelpilzen (TYMC): ≤ 100 KBE/g
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form - | form powder |
| suitability Citrobacter spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Streptococcus spp. | suitability - | suitability - | suitability - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 158-160 °C | mp 160-163 °C (lit.) | mp 160-163 °C (lit.) | mp 155-159 °C, 160-163 °C (lit.) |
| application(s) microbiology, pharmaceutical | application(s) genomic analysis | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L(+)-Arabinose