Fortfahren mit
1.72574
Potassium hydrogen carbonate
for table water, FCC, E 501
Synonym(e):
Potassium hydrogen carbonate, Potassium bicarbonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E501
EC Index Number:
206-059-0
MDL number:
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
reg. compliance
FCC
Quality Segment
form
powder
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
solubility
362 g/L
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Potassium hydrogen carbonate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.048521.04854237205
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
powder, crystals or granules
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
solubility
362 g/L
solubility
362 g/L
solubility
362 g/L
solubility
-
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
pH
8.2 (10.01 g/L)
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
200
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium hydrogen carbonate
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c