Fortfahren mit
1.04854
Kaliumhydrogencarbonat
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Kaliumhydrogencarbonat, Kaliumbicarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.560,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHKO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
206-059-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (acidimetric), 99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
powder or crystals
Solubility:
362 g/L
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (acidimetric), 99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
form
powder or crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
solubility
362 g/L
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.001%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, N: ≤0.001%, NH4+: ≤0.0005%, Na: ≤0.02%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Purines, pyrimidines, and imidazoles. XXXVI. Carboxylation of some 5-aminoimidazoles and related compounds, including nucleosides and nucleotides, with potassium hydrogen carbonate in aqueous solution.: In dieser Studie wurden die Carboxylierungsreaktionen von 5-Aminoimidazolen und verwandten Verbindungen unter Verwendung von Kaliumhydrogencarbonat in wässrigen Lösungen untersucht und deren Anwendung in der synthetischen organischen Chemie hervorgehoben (Cusack NJ et al., 1971).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch, getrocknete Substanz): 99,7–100,5 %
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,5 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Phosphat und Silikat (als SiO₂): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Gesamtschwefel (als Sulfat): ≤ 0,003 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,0005 %
Entspricht ACS
Other Notes
Ersetzt: PX1345; PX1345-1; PX1345-30
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.048521.72574237205
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
form
powder, crystals or granules
assay
≥99.5% (acidimetric), 99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
99.7%, 99.7-100.5% (ACS specification)
solubility
362 g/L
solubility
362 g/L
solubility
362 g/L
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.001%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumhydrogencarbonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c