Merck
237205
Sigma-Aldrich
Kaliumbicarbonat
ACS reagent, 99.7%, powder, crystals or granules
Synonym(e):
Kaliumhydrogencarbonat
About This Item
Lineare Formel:
KHCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
4535309
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
99.7%
99.7-100.5% (ACS specification)
Form
powder, crystals or granules
Verunreinigungen
≤0.003% S compounds
≤0.01% insolubles
pH-Wert
8.2 (10.01 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Kationenspuren
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤5 ppm
Na: ≤0.03%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Kaliumbicarbonat ist eine kommerziell erhältliche, nicht toxische Base, die in Forschungs- und Industrieanwendungen häufig als Reagens und als pH-Regulator genutzt wird.
Anwendung
Kaliumbicarbonat kann wie folgt verwendet werden:      
  • Als Katalysator für die Synthese von Dimethylcarbonat und Propylenglycol aus Propylenoxid, überkritischem Kohlenstoffdioxid und Methanol. In diesem Prozess wirkt KHCO3 auch als Trocknungsmittel.      
  • Als Dotierungsmittel bei der Epoxidierung von Propen in Gegenwart von Vanadiumoxid auf Siliziumdioxidträger als Katalysator.      
  • Als Carboxylquelle zur Synthese von Z-5-Alkyliden-2-oxazolidinonen über Ag2CO3-katalysierte carboxylierende Cyclisierung von Propargylaminen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Immune Cell Isolation from Mouse Femur Bone Marrow.
Liu X and Quan X.
Bio-protocol, 5(20) (2015)
Relation between phosphate energy donors and incorporation of labeled amino acids into proteins.
P C ZAMECNIK et al.
The Journal of biological chemistry, 209(1), 337-354 (1954-07-01)
Masaru Watanabe et al.
Carbohydrate research, 341(18), 2891-2900 (2006-11-01)
Liquefaction of glucose into oil was examined in hot-compressed water at 300 degrees C and 30 or 60 min in a tumbling batch reactor. The effects of alkali (KHCO(3)), a hydrogenating agent (HCO(2)H), and a cobalt catalyst (Co(3)O(4)) were studied.
Bess Dawson-Hughes et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 94(1), 96-102 (2008-10-23)
Bicarbonate has been implicated in bone health in older subjects on acid-producing diets in short-term studies. The objective of this study was to determine the effects of potassium bicarbonate and its components on changes in bone resorption and calcium excretion
Judith Buehlmeier et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 97(12), 4789-4797 (2012-10-03)
High sodium chloride (NaCl) intake can induce low-grade metabolic acidosis (LGMA) and may thus influence bone and protein metabolism. We hypothesized that oral potassium bicarbonate (KHCO(3)) supplementation may compensate for NaCl-induced, LGMA-associated bone resorption and protein losses. Eight healthy male