Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
solubility
362 g/L
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form - | form solid | form powder or crystals |
| solubility 362 g/L | solubility - | solubility water: soluble 362 g/L at 25 °C | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| density 2.17 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line BioUltra |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumhydrogencarbonat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1048529029 | 04022536952611 |
| 1048529010 | 04022536904221 |
| 1048521000 | 04027269129804 |
| 1048529500 | 04022536952628 |