Fortfahren mit
16-661
Magna ChIP® Protein-A-Magnetbeads
Recombinant Protein A covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein A beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
Magna ChIP® Protein A Magnetic Beads
Synonym(e):
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic A beads
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 362,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105507
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160405
€ 362,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
storage condition
do not freeze
particle size
~3 μm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Rekombinantes Protein A, das kovalent an Magnetkügelchen gebunden ist. Diese Kügelchen bieten Anwendern ein schnelles, reproduzierbares und effizientes Reagens zum Einfangen von Immunkomplexen für Chromatin-Immunpräzipitation (ChiP)-Assays. Verglichen mit gängigen Protein-A-Agarose-Kügelchen verringern Protein-A-Magnetkügelchen die Bearbeitungszeit und mechanische Beanspruchung auf Ziel-Immunkomplexe signifikant.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Verwenden Sie 20 µl Kügelchen-Suspension je ChIP-Anwendung. Enthält ausreichend Reagenzien für 50 Ausfällungsreaktionen. Diespergieren Sie die Kügelchen vor dem Pipettieren durch schnelles Vortexen.
Zur Entdeckung/Quantifizierung von: Protein A
Physical form
Flüssigsuspension. Als Magnetkügelchen-Aufschlämmung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 0,01 % Tween®-20 und 0,09% Natriumazid bereitgestellt.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Nicht einfrieren.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) unter Verwendung vn HeLa-Kernextrakten und dem Magna ChIP® A Kit (Kat.-Nr. 17-610) bewertet.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16-66216-66317-10085
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage condition
do not freeze
storage condition
-
storage condition
do not freeze
storage condition
-
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mL
packaging
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
particle size
~3 μm
particle size
~3 μm
particle size
~3 μm
particle size
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Verwandter Inhalt
Chromatin-immunoprecipitation (ChIP) followed by next generation sequencing (ChIP-seq) of the immunoprecipitated DNA is a powerful tool for the investigation of protein:DNA interactions. To perform ChIP-seq, chromatin is isolated from cells or tissues (with or without chemical crosslinking) and fragmented. Antibodies recognizing chromatinassociated proteins of interest are used to enrich the sample for specific chromatin fragments. The DNA is recovered, sequenced on various NGS platforms, and aligned to a reference genome to determine specific protein binding loci. ChIP-seq studies have increased our knowledge of transcription factor biology, DNA methylation and histone modifications.
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Distinct roles for Sp1 and E2F sites in the growth/cell cycle regulation of the DHFR promoter.
Jensen, D E, et al.
Journal of Cellular Biochemistry, 67, 24-31 (1997)
Gerda Lagger et al.
Molecular and cellular biology, 23(8), 2669-2679 (2003-04-01)
The cyclin-dependent kinase inhibitor p21/WAF1/CIP1 is an important regulator of cell cycle progression, senescence, and differentiation. Genotoxic stress leads to activation of the tumor suppressor p53 and subsequently to induction of p21 expression. Here we show that the tumor suppressor
Malay Choudhury et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(7), 8920-8940 (2020-06-11)
In the current work we show that the profibrotic actions of TGF-β are mediated, at least in part, through a metabolic maladaptation in glutamine metabolism and how the inhibition of glutaminase 1 (GLS1) reverses pulmonary fibrosis. GLS1 was found to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
16-66104053252471063
16-661X04053252325199
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review