Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
dry ice
General description
- Mit dem auf magnetischen Beads basierenden Schnellprotokoll kann eine ChIP innerhalb nur eines Tages durchgeführt werden
- Mit der Protein-A+G-Bead-Mischung kann bei einer ChIP ein breiteres Spektrum an Antikörpern als nur A oder G verwendet werden
- Enthält Spin-Säulen, um die DNA-Aufreinigung einfacher und zuverlässiger zu machen – keine unsauberen Phenol-Chloroform-Extraktionen mehr
- Komplett-Kit mit allen erforderlichen Reagenzien für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
- Kompatibel mit ChIPAb+-validierten Antikörper- und Primer-Sets
Die Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) ist eine wichtige Methode, mit der In-vivo-Interaktionen von Proteinen mit genomischer DNA analysiert werden können. Mit dieser Methode kann jedes Chromatin-assoziierte oder DNA-bindende Protein analysiert werden, sofern ein guter Antikörper gegen das Protein vorhanden ist. Man kann verschiedene Proteine, die in einer bestimmten Region des Genoms lokalisiert sind, oder die genomweite Verteilung eines bestimmten Proteins messen. Eine weitere leistungsstarke Anwendung dieser Methode ist die Analyse von Veränderungen in Histonmodifikationen, die mit Prozessen wie Transkription, Mitose oder DNA-Reparatur korrelieren.
Application
Epigenetik & Zellkernfunktion
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
ChIP-Verdünnungspuffer
Salzarmer Waschpuffer
Waschpuffer mit hohem Salzgehalt
LiCl-Waschpuffer
TE-Puffer
Zelllyse-Puffer
Puffer für nukleare Lyse
ChIP-Elutionspuffer (ohne Proteinase K)
Proteinase K
RNase A
10x Glycin
10x PBS
Protease-Inhibitor-Cocktail II
Spinfilter
Sammelröhrchen
Bindungsreagenz A
Waschreagenz B
Elutionsreagenz C
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable |
| manufacturer/tradename Magna ChIP® | manufacturer/tradename Magna ChIP® | manufacturer/tradename Magna ChIP® | manufacturer/tradename Magna ChIP® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
signalword
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2