Fortfahren mit
1.46383
MacConkey-Bouillon
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, White screw cap for wide neck, pack of 6 bottles, for Escherichia coli
Synonym(e):
Bouillon-Medium G, MacC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106214
Bottle capacity:
275 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type White screw cap for wide neck, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.13, USP 62
Ph:
7.3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.13, USP 62
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type White screw cap for wide neck, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
275 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.3
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms, enterobacteriaceae
General description
Die MacConey-Bouillon fördert das Wachstum der meisten gramnegativen Bakterien, hemmt jedoch das Wachstum von grampositiven Bakterien aufgrund der vorhandenen Gallensalze. Bakterien, die Laktose zu Säuren abbauen, induzieren im Medium einen Farbwechsel von Violett zu Gelb. Die Farbveränderung wird durch den pH-Indikator Bromkresolpurpur angezeigt, der im Vergleich zu Neutralrot eine geringere Hemmung aufweist.
Application
MacConkey-Bouillon ist für die Anreicherung von Enterobacteriaceae und den Nachweis von Escherichia coli in pharmazeutischen Produkten bestimmt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen des jeweiligen Arzneibuchs formuliert und getestet. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden in einem Umfeld-kontrollierten Produktionszentrum gemäß ISO 9001 gefertigt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.053961.4602216377
agency
EP 2.6.13, USP 62
agency
EP, JP, according to USP
agency
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
agency
-
suitability
Escherichia coli, enterobacteriaceae, coliforms
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp., enterobacteriaceae
suitability
Escherichia coli
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Serratia spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
packaging
pack of 6 bottles
packaging
pack of 500 g
packaging
pack of 20-120 plates
packaging
-
bottle capacity
275 mL
bottle capacity
-
bottle capacity
-
bottle capacity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MacConkey-Bouillon
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Culture Media for compendial methods
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146383000604027269271824