Merck
1.05396
MacCONKEY-Bouillon
GranuCult® prime, according to USP, EP, JP, granular, for enterobacteriaceae, for Salmonella spp., for Escherichia coli, pack of 500 g
Synonym(e):
Granulierte MacConkey-Bouillon, MacConkey-Bromkresolpurpur-Bouillon, MacConkey-G-Bouillon, MacConkey-Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
EP, JP, according to USP
Ph:
7.1-7.5 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, Salmonella spp., enterobacteriaceae
Application(s):
food and beverages
microbiology
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP, JP, according to USP
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
(Tightly closed. Dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
gray
pH
7.1-7.5 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
35 g/L
bulk density
640 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp., enterobacteriaceae
General description
MacConkey-Bouillon ist ein selektives Kulturmedium, das Lactose enthält. Beim Abbau entsteht aus der Lactose Säure und Gas. Dies zeigt die Anwesenheit von E. coli an. Das gebildete Gas wird in Durham-Röhrchen aufgefangen. Die Farbänderung des pH-Indikators Bromkresolpurpur nach gelb zeigt die Säurebildung an. Ochsengalle fördert das Wachstum von verschiedenen Darmbakterien-Arten und hemmt das Wachstum von anderen Mikroorganismen, die nicht im Darm leben.
Application
MacConkey-Bouillon eignet sich für präsumtive Tests auf Escherichia coli und coliforme Bakterien und zur Bestimmung des E.-coli- oder Coliformen-Titers in Milch, Wasser und anderen Materialien. Dieses Medium entspricht den Spezifikationen der harmonisierten Verfahren der EP, USP und JP für die mikrobiologische Untersuchung nicht steriler Produkte: Test auf spezifizierte Mikroorganismen.
Features and Benefits
  • Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen, dies führt zu einem sichereren Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Trennung der Komponenten und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
  • Hohe Reproduzierbarkeit zwischen den Chargen
  • Verlängerte Haltbarkeit bis zu fünf Jahre
  • Große Anzahl von Teststämmen über die regulatorischen Anforderungen hinaus
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugegeben werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MacCONKEY-Bouillon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105396050004022536064086